919462
CCW16-PEG5-BocNH
≥95%
Sinónimos:
tert-Butyl (17-(4-(4-(N-Benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
Productos recomendados
ligand
CCW16
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C38H51ClN2O10/c1-38(2,3)51-37(43)40-17-18-44-19-20-45-21-22-46-23-24-47-25-26-48-27-28-49-33-13-15-35(16-14-33)50-34-11-9-32(10-12-34)41(36(42)29-39)30-31-7-5-4-6-8-31/h4-16H,17-30H2,1-3H3,(H,40,43)
Clave InChI
LYTKTMZKTHFNGS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.