神經幹細胞(NSCs)在生物醫學研究中的應用越來越受歡迎,由此產生的突破性研究駁斥了神經元組織無法再生的長期看法。發現神經元、星形細胞和少突細胞源自位於腦部特定區域的神經幹細胞,揭示了治療中樞神經系統疾病(包括帕金森氏症、阿爾茨海默氏症和脊髓修復)的重要臨床應用。
神經幹細胞在哪裡?
在胚胎發育過程中,NSCs 廣泛存在於中樞神經系統的所有區域,包括皮層、丘腦、脊髓和隔膜。然而,在成年哺乳動物的大腦中,它們只限於兩個區域:
- 側腦室的室下區(SVZ)2
- 海馬齒狀回內的顆粒下區(SGZ)3
從大腦分離神經幹細胞的步驟是什麼?
什麼是神經球?
神經幹細胞在適當的低附著力培養板中以適當的密度培養時,會持續分裂生成非黏附的球形細胞簇,稱為神經球。神經球含有小部分真正的神經幹細胞,而其餘的細胞則處於不同的分化階段5。
如何表徵神經幹細胞?
用來繁殖神經幹細胞的媒體是什麼?
Serum-Free NSC expansion media are used to maintain neural stem cells cultures when supplemented with FGF-2。在適當的條件下,神經幹細胞應可無限期擴大。不過,建議進行例行核型分析。
如何維持和繁殖神經幹細胞?
神經球6 和單層培養7 都被用來培養和擴展神經幹細胞。然而,兩者各有其優缺點:
什麼是神經祖細胞?
神經祖細胞是神經幹細胞的後代,可以分化成一種以上的神經細胞類型。然而,與神經幹細胞不同的是,它們的增殖和自我更新能力有限。
如何將神經幹細胞分化成神經元?
雙SMAD抑制是一種常用於將NSCs分化為神經元的技術。這些 神經誘導培養基 依靠小分子神經誘導劑和補充劑來產生高度豐富的末期分化的TUJ-1/MAP2ab陽性末期神經元。
神經幹細胞有哪些潛在的治療應用?
將外源神經幹細胞或終末分化的神經細胞移植到宿主大腦中,可以治療幾種神經退行性疾病,如帕金森氏症、亨廷頓氏症、阿爾茨海默氏症、脊髓損傷、肌萎缩性脊髓側索硬化症和大腦缺血8.
。圖 1. A,B) 在單層培養物中生長的人類 iPSC 衍生神經幹細胞可表達幹細胞標記 Nestin 和 Sox-2。C) NSCs 可進一步分化為 b-III-tubulin 陽性的神經元。