时至今日,转基因技术已广泛应用于多种生物体的基因功能研究。在分子生物学领域,转基因小鼠相对易用且成本低廉,因此广泛用于各类基因功能研究。随之诞生了一种广泛使用的转基因小鼠创建技术,需要构建稳定转染的小鼠胚胎干细胞 (ES)并注射到小鼠囊胚胚胎中。
应用说明:利用 CRISPR-Cas9 基因组编辑技术创建转基因小鼠
为支持胚胎采集、操作和移植技术,我们提供了多种小鼠胚胎培养基和试剂,包括M2、改良 M16、FHM和专有的KSOM小鼠胚胎培养基制剂。我们所有的培养基都经过小鼠胚胎测试,并使用最优质的原材料制成。液态和干粉EmbryoMax™培养基制剂均提供多种经典配方
胚胎处理和操作(HEPES基培养基制剂)
M2:M2胚胎培养基是一种HEPES缓冲的改良型Krebs-Ringer溶液,常用于收集胚胎并在培养箱外长期处理。FHM:FHM培养基功能与M2类似,是KSOM改良版,其中部分碳酸氢盐被HEPES缓冲液取代。FHM 通常用作胚胎培养基,可在CO2培养箱外清洗和处理胚胎。
胚胎培养和发育(碳酸氢盐制剂)
KSOM:KSOM培养基可让近交受精卵克服两细胞阻滞,并支持各种小鼠细胞株体外和体内发育。KSOM可提高细胞分裂速率,提高囊胚发育产量。
M16:基于改良Krebs-Ringer碳酸氢盐溶液的经典胚胎培养基。
胚胎发育阶段
新品聚焦
EmbryoMax® Advanced KSOM胚胎培养基
EmbryoMax® Advanced KSOM胚胎培养基
Advanced KSOM是原KSOM制剂的全新独特缓冲改良版,可实现:
- 一种培养基同时支持环境条件下的胚胎处理,以及CO2培养箱中的培养。
- 跨小鼠细胞株囊胚形成频率更高
- 无需培养基预平衡步骤
小鼠胚胎细胞培养基
Loading
通过小鼠胚胎测试的试剂