造血細胞因(hematopoietic cytokines)是一個龐大的細胞外配體家族,可刺激造血細胞分化成八種主要類型的血細胞。在複雜的正負性調節因子網路中,有許多細胞激素參與造血的調節。1
本節所列的細胞因子,其主要作用似乎是刺激或調節造血細胞。這包括 GM-CSF、G-CSF、M-CSF、白細胞介素、EPO 和 TPO。 還有一些細胞因子對造血細胞的形成和成熟有深遠的影響,其中包括幹細胞因子 (SCF)、flt-3/flk-2 配體 (FL) 和 白血病抑制因子 (LIF)。其他細胞因子或配體,如 jagged-1、轉化生長因子-β (TGF-β) 和腫瘤壞死因子-α (TNF-α) 也在調節造血過程中扮演重要角色。
有人提出了兩種模式來定義生長因子在造血分化中的作用。
- 指導性模型賦予細胞因子在細胞分化中的直接作用;細胞命運主要由作用於細胞的生長因子類型決定2
- 動態模型提示細胞分化的預定程序;3
這兩種模型都是基於生長因子控制造血細胞系的存活和增殖,以及在造血過程中傳遞真正的細胞系決定信號的證據。1 未來的研究著重於闡明生長因子在特定情況和/或微環境中的獨特作用,在各種疾病情況下,它們可能被證明具有重要的臨床價值。
圖 1.造血細胞因(Hematopoietic cytokines)會刺激造血細胞分化為原理類型的血細胞。
材料
Loading
Adapted from Hematopoietic Cytokines by Jennifer Fries, BioFiles 2009, 4.5, 8.
參考資料
1.
Metcalf D. 2008. Hematopoietic cytokines. 111(2):485-491. https://doi.org/10.1182/blood-2007-03-079681
2.
Borzillo GV, Ashmun RA, Sherr CJ. 1990. Macrophage lineage switching of murine early pre-B lymphoid cells expressing transduced fms genes.. Mol. Cell. Biol.. 10(6):2703-2714. https://doi.org/10.1128/mcb.10.6.2703
3.
Till JE, McCulloch EA, Siminovitch L. 1964. A STOCHASTIC MODEL OF STEM CELL PROLIFERATION, BASED ON THE GROWTH OF SPLEEN COLONY-FORMING CELLS. Proceedings of the National Academy of Sciences. 51(1):29-36. https://doi.org/10.1073/pnas.51.1.29