造血幹細胞 (HSC) 可產生所有類型的血細胞,包括髓系和淋巴系。髓系細胞包括單核細胞、巨 噬細胞、中性粒細胞、嗜碱性粒細胞、嗜酸性粒細胞、紅細胞、樹突狀細胞和巨核細胞或血小板。淋巴細胞包括 T 細胞、B 細胞和自然殺傷細胞。造血幹細胞存在於成人的骨髓、臍帶血、胎盤和動員的週邊血液中。造血幹細胞生物學的最新進展使得造血幹細胞移植被用於治療癌症和其他免疫系統疾病。我們提供廣泛的工具、細胞和最佳化的無血清擴展培養基,以培養 CD34+ 人類造血幹細胞和其他人類免疫細胞類型,包括 CD14+ 單核細胞、單核細胞 (PBMC)、巨 噬細胞、樹突狀細胞和 T 細胞淋巴細胞。
圖 1.造血的階段。透過造血過程,所有細胞血液成分都來自造血幹細胞。
圖 2.利用流式細胞計測人類 CD34+ 造血祖細胞的形態和特徵。
產品說明 人類 CD34+ 祖細胞 (hCD34+-CB), 100,000 cells/vial (PromoCell) | C-12921 |
---|
造血幹細胞培養基
造血幹細胞憑藉其明顯的自我更新能力,能夠在體內擴大 至大量。體外集落形成單位(CFU)測試已被用來研究造血祖細胞在半固體瓊脂培養基形成集落的能力,從而研究其增殖和分化模式。
造血祖細胞 (HPC) 擴增培養基 DXF 是專為原始 HPCs 在完全定義、無異種的培養環境中最大限度擴增而設計的。由於完全使用合成、重組或植物來源的材料,此種培養基是定義的,不含任何動物來源成分。
。Featured Product
Stemline® II Hematopoietic Stem Cell Media
Developed to promote the optimal expansion of human hematopoietic stem cells (HSC) from bone marrow, mobilized peripheral blood, and cord blood, Stemline® 造血幹細胞擴增培養基 (S0192)比其他市售的無血清培養基配方具有更高的總有核細胞(TNC)倍增率。
特點和優點
- 無血清配方
- 增強臍帶血 CD34+ 細胞的擴增
- 在集落形成單元中擴增所有適當造血系的細胞。
- 在 7 天和 14 天生長實驗中進行廣泛測試。
- 在最先進的 GMP 廠房生產,並提供裝置主檔案 (DMF)。
圖 2.Stemline® 顯示骨髓造血幹細胞 (HSC) 的優異擴增能力。將 CD34+ HSCs 接種到 24 孔組織培養板的孔中。每孔加入一毫升的培養基,並加入適當的細胞因子以刺激生長(TPO、SCF 和 G-CSF,各 100ng/mL)。每種條件均一式三份,每孔每毫升接種 10,000 個細胞。細胞於第 14 天進行計數,並以最終細胞數/初始細胞數決定增加的倍數。在 Stemline® 和 Stemline® II 中培養的骨髓造血幹細胞比在其他無血清造血幹細胞培養基中培養的造血幹細胞有更優異的擴張效果。
造血細胞激素和生長因子
在複雜的正負性調節因子網路中,有許多免疫相關的細胞激素參與造血的調節。有些細胞因子的作用具有非常狹窄的品系特異性,而其他許多細胞因子則具有相當廣泛且重疊的特異性範圍。本節列出的細胞因子和生長因子,其作用似乎是刺激或調節造血幹細胞的發育:
造血幹細胞標誌
AldeRed™ ALDH 檢測試劑
造血幹細胞表達高水平的醛脫氫酶(ALDH)。ALDH活性已被用作造血幹細胞移植品質的指標。從歷史上來看,ALDH水平是使用活細胞滲透性染料來測量,該染料在電磁波譜的綠色區域(512 nm)發光。因此,本試劑不能同時用於表達在綠色螢光光譜中發光的綠色螢光蛋白的細胞或小鼠。該 AldeRed™ALDH檢測試劑 是一種ALDH的紅移螢光底物,用於標記存活的ALDH陽性造血干細胞,留下綠色發光通道供進一步實驗使用。
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
T細胞分化的基質細胞
T淋巴細胞在胸腺中由骨髓衍生的造血幹細胞(HSCs)和祖細胞(HSPCs)發育而成。 在體外,各種模型系統已被用來模仿胸腺功能以支持T細胞的發育。最近,我們開發了一種新的無血清人工胸腺器官(ATO)系統,它支持從多種來源的 HSPCs(包括臍帶血、骨髓和外周血 CD34+ HSPCs)進行高效、可重複的體外分化和人類 T 細胞的正向選擇。 ATO系統的一個關鍵組成部分是MS5-DLL1細胞系,它消除了對原始胸腺組織的需求。 為了形成器官組織,MS5-DLL1基質細胞通過離心與HSPCs聚合,並在 Millicell® 細胞培養插入物 在定義的無血清培養基。
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。