樹突狀細胞(Dendritic Cells,DCs)是高度移動的免疫細胞,也是哺乳類動物免疫系統中最強大的抗原呈递細胞(APCs)。1 DCs作為先天性免疫系統和適應性免疫系統之間的信使,通過內吞作用不斷採樣環境中的抗原。1 DC負責誘導T細胞依賴性免疫和耐受,在上皮(皮膚和腸道)和其他經常遇到入侵病原體的組織中尤其豐富。2 目前,人類已知有兩種主要的樹突狀細胞類型:1)來自血液中質細胞的淋巴樹突狀細胞;2)來自髓系前體細胞的髓系樹突狀細胞,如外周血單核細胞(PBMCs)或骨髓中的CD34+造血祖細胞。 1 DCs透過外源或內源刺激誘導的成熟過程而發育(圖1)。).最近,樹突狀細胞被用於潛在的癌症免疫治療3 以及自身免疫疾病的治療。4 由於DCs在HIV感染5 和其他幾種病毒的發病機理中也扮演著重要的角色,因此它們具有治療目標的意義。
PromoCell的樹突状細胞生成培養基(C-28050)可以高效可靠地將人類單核細胞(hMo)分化為未成熟和完全成熟的CD83+/CD14-樹突状細胞。該培養基可用於將冷凍保存的純化單核細胞分化為 moDCs。此外,當與 PromoCell Monocyte Attachment Medium (C-28051) 結合時,該培養基也可用於新分離的單核細胞和 MNC。化學定義且不含異種物質的 PromoCell Dendritic Cell Generation Medium DXF (C-28052) 完全由合成、重組或植物來源的材料配製而成,建議用於新分離的單核細胞或單核細胞 (MNC)。
圖 1. 人類 PBMC 和 CD34+ 衍生單核細胞分化為成熟的 CD83+/CD14 樹突狀細胞。
樹突狀細胞分化協議
協議A:使用DC生成培養基DXF從新分離的細胞中生成moDCs
要從新分離的外周血單核細胞或單核細胞中生成moDCs,PromoCell建議使用樹突狀細胞生成培養基DXF (C-28052)。
另外,也可使用樹突狀細胞生成培養基 (C-28050) 與單核細胞附著培養基 (C-28051) 組合。
- 讓細胞附著(第 0 天)。 將新鮮分離的細胞放入適量的 PromoCell DC Generation Medium DXF (C-28052) w/o cytokines 中。單核細胞密度為 2-3 百萬/cm2 純化單核細胞密度為 0.5 百萬/cm2。在 5%CO2 和 37 °C的培養箱中培養 1 小時。
- 清洗黏附細胞部分(第 0 天)。用力攪拌組織培養容器,鬆開非黏附細胞並吸出它們。用溫的 PromoCell DC Generation Medium DXF (C-28052)(不含細胞因子)洗粘附細胞三次,方法是攪拌容器並吸出上清液。
- 開始分化為未成熟的 moDC(第 0 天)。 加入適量的 PromoCell DC Generation Medium DXF (C-28052),輔以 1x Component A of the Cytokine Pack moDC DXF (supplied at 100x) and incubate for 3 days at 37 °C and 5% CO2。
- 更換培養基(第 3 天)。 在第 3 天進行培養基更換:吸出細胞中的培養基並收集到離心管中。立即用移液管移取新鮮的 PromoCell DC Generation Medium DXF (C-28052),補充 1x Component A of the Cytokine Pack moDC DXF 至細胞中。丟棄上清液,小心地將細胞重懸於少量新鮮培養基。
- 完成 moDC 成熟過程(第 6 天)。 為了完成 moDC 成熟過程,請在第 6 天以 1x 的 Cytokine Pack moDC 成分 B(供應量為 100x)補充全量。不要更換培養基。
- 收穫成熟的 moDC(第 7/8 天)。 用移液器上下移動幾次,將鬆散附著的細胞移開。將含有細胞的培養基移入 50 mL 管中。
- 進行您的實驗。 重悬並計算細胞數量。moDCs現在可以用於您的實驗了。可選擇表徵其樹突狀細胞免疫表型,例如進行 CD14、CD45 和 CD83 的流式細胞分析。
方案 B:使用 DC 生成培养基和单核细胞附着培养基从新鲜分离的细胞中生成 moDCs
- 让细胞附着(第 0 天)。 在適量的 PromoCell 單核細胞附著培養基 (C-28051) 中培養新鮮分離的細胞。以 2-3 百萬個/cm2 的密度接觸單核細胞,以 0.5 百萬個/cm2的密度接觸純化的單核細胞。在 5%CO2 和 37 °C的培養箱中培養 1 小時。
- 清洗黏附細胞部分(第 0 天)。 用力攪拌組織培養容器,鬆動非黏附細胞並吸出 它們。用溫的 Monocyte Attachment Medium (C-28051)洗滌黏附細胞三次,攪動容器並吸出上清液。
- 開始分化為未成熟的 moDC(第 0 天)。 加入適量的 PromoCell Dendritic Cell Generation Medium (C-28050) supplemented with 1x Component A of the Cytokine Pack moDC (supplied at 100x) and incubate for 3 days at 37 °C and 5% CO2.
- 更換培養基(第 3 天)。在第 3 天進行培養基更換:吸出細胞中的培養基並收集到離心管中。立即將新鮮的 PromoCell DC Generation Medium (C-28050) supplemented with 1x Component A of the Cytokine Pack moDC 加入細胞中。將試管中的細胞以 180 x g 離心 10 分鐘。丟棄上清液,小心地將細胞重懸於少量新鮮培養基。將試管中的重懸細胞與組織培養容器中新鮮培養基的細胞混合。
- 完成 moDC 成熟過程(第 6 天)。 要完成 moDC 成熟過程,在第 6 天用 1x 的 Cytokine Pack moDC 的 B 組分(供應時為 100x)補充全量。不要更換培養基。在 37 °C、5% CO2 下孵育 24-48 小時。
- 收穫成熟的 moDC(第 7/8 天)。 用移液器上下移動幾次,將鬆散附著的細胞弄開。將含有細胞的培養基移入 50 mL 管中。
- 進行您的實驗。moDCs現在可以用於您的實驗了。可選擇表徵其樹突狀細胞免疫表型,例如,進行 CD14、CD45 和 CD83 的流式細胞儀分析。
方案 C:從冷凍保存的細胞中產生 moDCs
若要從冷凍保存的外周血單核細胞中產生 moDCs,PromoCell 建議使用 Dendritic Cell Generation Medium (C-28050)。
- 接種細胞(第 0 天)。 按照細胞隨附的說明書,在水浴中解凍保存的單核細胞。 解凍後,立即以 50 萬個/cm2 的速度將它們培養在適量的 PromoCell Dendritic Cell Generation Medium (C-28050),並補充 1x Component A of the Cytokine Pack moDC (supplied at 100x)。每瓶冷凍保存的細胞至少使用 9 mL 培養基。
- 更換培養基(第 1 天)。 吸出細胞中的培養基,收集於離心管中。立即移取新鮮的 PromoCell Dendritic Cell Generation Medium (C-28050) 補充 1x Component A of the Cytokine Pack moDC 至細胞中。將試管中的細胞以 180 x g 離心 10 分鐘。丟棄上清液,小心地將細胞重懸於少量新鮮培養基。將重懸的細胞與組織培養容器中新鮮培養基的細胞混合。再培養 3 天。
- 換液 (第 4 天). 如上所述進行換液。在 37 °C、5% CO2 下再培養 2 天。
- 完成 moDC 成熟過程(第 6 天)。 為了完成 moDC 成熟過程,在第 6 天用 1x 的 Cytokine Pack moDC B 組分(供應時為 100x)補充全量。不要更換培養基。在 37 °C 和 5% CO2 下孵育 24 到 48 小時。
- 收穫成熟的 moDC(第 7/8 天)。 用移液器上下移動幾次,將鬆散附著的細胞弄開。將含有細胞的培養基移至 50 mL 管中。
- 進行您的實驗。 重悬並點算細胞。moDC現在可以用於您的實驗了。可選擇表徵其樹突狀細胞免疫表型,例如,進行 CD14、CD45 和 CD83 的流式細胞分析。
Results
A .nbsp; .nbsp; B
圖 2. 成熟單核細胞衍生的人類樹突狀細胞的 FACS 分析。成熟樹突細胞標記包括 CD83 的高表達和 CD14 的低表達。A. 在 PromoCell DC Generation Medium 中生成的第 8 天成熟 moDCs 的流式計數分析顯示,未成熟標記 CD14 呈陰性,而 DC 成熟標記 CD83 呈陽性。
圖 3.未成熟和成熟單核細胞衍生的人類樹突狀細胞的形態。 A) 第 6 天未成熟的單核細胞衍生樹突細胞 (moDCs)。注意在附著(中間)以及鬆散附著(左上)的細胞中看到的大胞質、紗幔狀突起。B) 第 8 天成熟的單核細胞衍生樹突細胞 (moDC)。注意這個非黏附細胞表面產生的多個樹突狀結構。