Western 印跡是研究蛋白功能和定位的常用技術。通常,蛋白質樣本經 SDS-PAGE 分離後,轉移到硝酸纖維膜或 PVDF 膜上,然後用特異性抗體探測。核酸技術可以重複使用 Southern 和 Northern 印跡,但 Western 印跡卻很難重複使用。
Western印迹的剥离和再探查提供了几个优势:
- 保存昂贵或数量有限的样本;
- 使用几种不同的抗体分析给定印迹,例如,亚型或同种型特异性抗体。
- 重新分析異常結果,並使用相同或不同的抗體進行確認;
- 糾正使用錯誤抗體孵育的錯誤;
- 重複使用相同印跡,節省試劑和時間成本。
有幾種從 Western 印片中剝離抗體的方案已經出版,包括利用低 pH、加熱、去垢劑和混沌劑的方案。下面介紹三種推薦方案。第一種適用於任何化學發光底物系統,使用洗滌劑與加熱的組合來釋放抗體。
第三種方案使用 ReBlot™ Plus Western Blot Recycling Kit,它是專門用來從 Western Blot 膜上剝離抗體的。這種方法的優點包括
- 避免了與β-巯基乙醇相關的氣味。
- 在 15 分鐘內去除抗體。
這些方法都無法去除顯色檢測系統(如:BCIP、4CN、DCN)產生的有色沉澱物、BCIP、4CN、DAB 和 TMB)產生的有色沉澱物。
通常,這些方案只能用於定性目的,除非已確定剝離不會定量影響特定抗原。根據使用的方法和膜類型,許多抗原至少可承受 5 次剝離循環。然而,必須考慮到在每個剝離週期中,會有小部分的膜固定蛋白被移除。
當計劃進行一輪或多輪抗體剝離的 Western 印迹實驗時,以下是一些額外的建議。
- PVDF膜比硝酸纤维素膜更坚固,因此推荐用于任何涉及抗体剥离的方案。
- 从SDS-PAGE凝胶转移后立即干燥PVDF膜可改善蛋白质与膜的结合,在计划多次剥离时尤其推荐使用。
- 先檢測低豐度抗原。
- 先使用低親和抗體,再使用高親和抗體。
- 重要:儘管建議在轉移後立即乾燥 PVDF 印跡,但在兩輪免疫檢測之間不應允許印跡乾燥。如果允許乾燥,任何殘留的抗體分子都會永久結合在膜上。
程序 1 利用加熱和清潔劑剝離
所需設備和溶液所需的設備和溶液
- 在硝酸纖維或 PVDF 膜上的標準印跡或印跡條。
- 阻斷溶液。
- 剝離溶液:100 mM 2-mercaptoethanol (M3148)、2% (w/v) SDS (L3771)、62.5 mM Tris-HCl (T6666),pH 6.7.
- 磷酸緩衝生理鹽水 (PBS):10 mM 磷酸鈉,pH 7.2,0.9% (w/v) NaCl。
- 淺盤,大到足以盛裝膜。
- 陽性和陰性剝離對照。
程序
- 在通风橱中,将印迹放入剥离液中,在 50 °C 下搅拌培养 30 分钟。
- 將印迹放入緩衝液中,攪拌 10 分鐘。
- 可選: 重複初始檢測方案(省略一抗步驟),以確
- 保膜上的抗體已被滅活或剝離。
- 將印迹放入緩衝液中攪拌 10 分鐘。
- 進行下一輪免疫檢測的阻斷步驟。
程序 2 用低 pH 值剝離
所需的設備和溶液
- 在硝酸纖維膜或 PVDF 膜上的標準印跡或印跡帶。
- 阻斷溶液。
- 剝離溶液:25 mM glycine-HCl (G2879),pH 2,1% (w/v) SDS (L3771)。
- 磷酸緩衝生理鹽水 (PBS):10 mM 磷酸鈉,pH 7.2,0.9% (w/v) NaCl。
- 淺盤,大到足以放置膜。
- 陽性和陰性剝離對照。
程序
- 將印迹放入剝離液中,攪拌 30 分鐘。
- 將印迹放入緩衝液中攪拌 10 分鐘。
- 進行下一輪免疫檢測的阻斷步驟。
使用 ReBlot™ Plus Western Blot Recycling Kit 的第 3 步驟剝離
Re-Blot Plus 溫和抗體剝離液在硝酸纖維膜和 PVDF 膜上都有很好的效果。但是,當需要剝離高信號的膜或 Re-Blot Plus Mild 處理不充分時,Re-Blot Plus Strong Antibody Stripping Solution 會有更好的表現。
所需的設備和溶液
- 標準印跡或印跡帶,在硝酸纖維膜或 PVDF 膜上。
- 阻斷溶液。
- 塑膠膜包裝,用於儲存不會立即重新印跡的印跡。
- ReBlot™ Plus 套件
- 蒸餾水,用於試劑稀釋。
程序
注意: 要重複使用的印點或獨立條帶應在首次使用後立即準備剝離。如果不能馬上進行剝離,可以用保鮮膜包裹膜片,並將其濕潤地保存在 4°C 的 PBS 中。
- 在塑料托盘中注入适量的 1X 抗体剥离液(试剂盒中提供)。
- 使用镊子或镊子将印迹或印迹条浸没在剥离液中。在室溫下輕輕攪拌培養 15 分鐘。
- 在清潔的塑料盤中注入等量的阻斷緩衝液。傳統的阻斷緩衝液如 20 mM Tris HCl, pH 8.0; 150 mM NaCl; 0.1% TweenR-20; 5% dry milk 或類似液都是合適的。
- 用阻斷緩衝液清洗印迹兩次,每次 5 分鐘。
- 印迹現在可以用抗體重新染色了。
Network error: Failed to fetch
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。