Millicup™-FLEX 拋棄式真空過濾器
Millicup™-FLEX 拋棄式真空過濾單元將控制權交到您的手中,提供傳統玻璃器皿的優點與拋棄式解決方案的省時彈性。
- 與有機溶劑和水溶劑相容
- 使用者自選的 47 mm 膜過濾器
- 符合人體工學的無夾鉗設計
如何使用 Millicup™-FLEX 過濾裝置
選擇膜
- 根據您的 應用和溶劑,選擇合適的 47 mm 膜過濾器。我們提供 混合纖維素酯 (MCE)、 聚四氟乙烯 (PTFE)、 聚碳酸酯膜過濾器、 Millipore Express
組裝 Millicup™-FLEX 過濾裝置
- 將帶螺紋的膜支撐環與真空等級的接收瓶連接,順時針方向旋轉,直到支撐環完全鎖緊,確保墊片保持在適當位置。
- 使用平滑的鉗子,將 47 mm 的膜片放在支撐環上。
- 在不打擾過濾器的情況下,將漏斗的底部對準膜支撐基座的頂部,輕輕按下,直到聽到 「咔嗒 」一聲。
連接真空源和過濾溶液
- 將隨附的其中一個真空管轉接器接上整合式真空端口,將真空管的一端連接至系統,另一端連接至真空源。
- 將樣品倒入漏斗,抽真空直到過濾完成,在抽真空的同時沖洗漏斗(如需要)。
移除過濾裝置並循環使用
- 關閉真空並移除管道。
- 以逆時針方向旋轉,直到鬆開為止。
- 適當回收過濾裝置。請參閱以下完整的回收說明。
如何回收 Millicup™-FLEX 拋棄式真空過濾器元件
Millicup™-FLEX元件的所有三個組件均可完全回收,將您對環境的影響降至最低。在將元件放入實驗室的混合塑膠或單流回收之前,您必須移除膜,並沖洗漏斗和支撐環上的殘留固體。
Millicup™-FLEX 拋棄式真空過濾裝置