Merck
首頁克隆與表達DNA 和蛋白質的去磷酸化程序
DNA 和蛋白質的去磷酸化程序
蛋白質和 DNA 的去磷酸化
去磷酸化是透過水解作用去除磷酸(PO43-)基。要使蛋白質或 DNA 去磷酸化,需要一種能裂解酯鍵的酵素或水解酶。例如,磷酸酶會將磷酸單體水解為磷酸離子和帶有游離羥基 (-OH) 的分子,從而去除磷酸基。
1.使用小牛腸道鹼性磷酸酶對 DNA 進行去磷酸化處理
Materials
小牛腸道鹼性磷酸酶(Product No. P4978)
10X CIP Buffer (Product No. C3225)
1 M NaCl
0.5 M Tris-HCl pH 7.9 at 25 °C
0.1 M MgCl2
0.01 M 二硫蘇糖醇
儲存緩衝液
10 mM Tris-HCl, pH 8.2
50 mM KCl
1 mM MgCl2
0.1 mM ZnCl2
50% glycerol
Procedure:
  1. 將 DNA 溶解於 1X CIP Buffer(0.5 µg DNA/10 µL)。
  2. 對於 5' overhang DNA 加入 0.1 units/pmol CIP; for 3' overhang or blunt end DNA add 1 unit/pmol.
  3. Incubate 60 minutes at 37 °C.
  4. Extract with phenol/chloroform2 (Product No.P3803 or P2069) 或凝膠純化 DNA。2
*注意:酚提取或凝膠純化使熱滅活不必要:對於牛腸酶,在 5 mM EDTA 存在下加熱至 75 ℃ 10 分鐘,可使 95% 以上的活性失活。注意:來自大腸桿菌的鹼性磷酸酶比牛腸酵素的熱穩定性更高,更耐熱失活。
參考資料
1.
MÖSSNER E, BOLL M, PFLEIDERER G. 1980. Purification of Human and Bovine Alkaline Phosphatases by Affinity Chromatography. Hoppe-Seyler´s Zeitschrift für physiologische Chemie. 361(1):543-550. https://doi.org/10.1515/bchm2.1980.361.1.543
2.
Sambrook Jea. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. p 5.72, 6.22-6.47 and E.3-E.13.. Cold Spring Harbor Laboratory.
2.使用蝦鹼性磷酸酶對 DNA 進行去磷酸化處理
蝦鹼性磷酸酶(產品編號 A2237) 以溶液形式在 50%甘油中供應,含有 25 mM Tris-HCl,pH 7.6, 1 mM MgCl2 and 0.1 mM ZnCl2.
稀释液可在 0.05 M Tris-HCl, pH 8.5 containing 5 mM MgCl2.
在 0.05 M Tris-HCl, 5 mM MgCl2, pH 8.5.
熱失活:在去磷酸化反應後,可將酵素加溫至 60 °C 15 分鐘使其失活。
參考資料
1.
Olsen RL, Øverbø K, Myrnes B. 1991. Alkaline phophatase from the hepatopancreas of shrimp (Pandalus borealis): A dimeric enzyme with catalytically active subunits. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry. 99(4):755-761. https://doi.org/10.1016/0305-0491(91)90139-5
2.
Sambrook J, Russell D. 2001. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 3. Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
3.
Takanami M. 1967. Analysis of the 5?-terminal nucleotide sequences of ribonucleic acids. Journal of Molecular Biology. 23(2):135-148. https://doi.org/10.1016/s0022-2836(67)80022-6
3.使用牛腸堿性磷酸酶使蛋白質去磷酸化
程序:將 100 個單位的鹼性磷酸酶(產品編號 P0114) 與 400 µg 蛋白質在 5 mM Tris pH 7.9, 10 mM NaCl, 1 mM MgCl2, and 0.1 mM DTT for 30 minutes at 30 °C.
.
1.
Labugger R, Organ L, Collier C, Atar D, Van Eyk JE. 2000. Extensive Troponin I and T Modification Detected in Serum From Patients With Acute Myocardial Infarction. Circulation. 102(11):1221-1226. https://doi.org/10.1161/01.cir.102.11.1221
參考資料
1.
Labugger R, Organ L, Collier C, Atar D, Van Eyk JE. 2000. Extensive Troponin I and T Modification Detected in Serum From Patients With Acute Myocardial Infarction. Circulation. 102(11):1221-1226. https://doi.org/10.1161/01.cir.102.11.1221
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。