Merck
Metais e ligas metálicas de alta pureza
A imagem mostra um pedaço tabela periódica.com alguns elementos metálicos com seus símbolos e números atômicos.
Metais são elementos individuais puros; já as ligas são misturas de dois ou mais elementos, em que pelo menos um elemento é um metal. Compostos metálicos podem ser combinados para criar uma liga heterogênea resultante que possui propriedades aperfeiçoadas, tais como maior resistência ou dureza, resistência a temperaturas altas, boa condutividade térmica ou resistência à corrosão química.    
Oferecemos um portfólio diversificado de metais de alta pureza, compostos metálicos binários e terciários, ligas magnéticas, óxidos metálicos, nanomateriais e precursores organometálicos em várias formas, composições, dispersões, tamanhos e pesos de partículas para todas as suas aplicações de pesquisa e comerciais. Nossas soluções de embalagem são projetadas para facilitar o manuseio e o uso, mesmo em aplicações sensíveis ao ar e à umidade.
Leia mais sobre
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Purificação de metais de alta qualidade
O foco principal de nossa unidade fabril em Urbana, Illinois, EUA é a purificação de compostos inorgânicos e metais para várias aplicações de alta tecnologia. Nosso conhecimento técnico em purificação de metais permite a produção dos mais raros metais alcalinos terrosos e metais terrosos raros, totalizando mais de 300 metais de alta pureza com pureza de 99,999% (5N) ou superior. Também oferecemos produção personalizada de ligas e outros materiais de acordo com o grau de pureza, teor de água e necessidades de monodispersão determinados por você.
Materiais em esferas
Nossos metais e ligas em esferas são pós exclusivamente desenvolvidos que são processados na forma de partículas esféricas lisas, com área da superfície menor que os pós tradicionais. Esses pós flutuantes livres são ideais para processos em atmosfera controlada, reduzindo a absorção de água e minimizando a aglutinação, pulverização e o acúmulo de eletricidade estática. Materiais granulares oferecem diversas vantagens em relação aos pós finos, incluindo maior densidade de empacotamento em cadinho, bem como menor volatilidade em processos em estado sólido em altas temperaturas. Nossas esferas de ligas e metais podem ser entregues em câmaras de amostra estreitas, por meio de carregamento pneumático para evitar problemas de sedimentação e obstrução relacionados a pós finos.
Recursos de produtos relacionados
  • Self-Propagating Reactions Induced by Mechanical Alloying
    Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.
  • Titania Nanotubes: Synthesis & Apps
    TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.