Sais de alta pureza
Oferecemos uma ampla variedade de sais de alta pureza, incluindo nitratos, oxalatos, haletos, sulfatos, carbonatos e acetatos, disponíveis nas formas anidra e hidratada. Os níveis de pureza variam de 99,9% a 99,999%, conforme verificado por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) ou espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Nosso abrangente portfólio de sais inclui:
Nossos compostos iônicos de alta pureza servem como precursores de sal ideais para vários métodos de síntese, incluindo estado sólido, sol-gel e outros, como técnicas hidrotérmicas e assistidas por micro-ondas. Eles são ideais para a síntese de nanomateriais, compostos e complexos inorgânicos usados em aplicações como baterias, células solares, catalisadores, células de combustível, reatores de sal fundido, sensores e muito mais.
Visão geral da seção
Products
Sais ultrapuros
Os materiais de ultra-alta pureza são vitais para a pesquisa, o desenvolvimento de novas tecnologias e a fabricação de produtos avançados, onde o desempenho e a qualidade superiores são essenciais. Nosso portfólio inclui sais com níveis de pureza superiores a 99,998% e menos de 10 partes por milhão de impurezas metálicas em nível de traço. Nosso sistema de gestão de qualidade ISO 9001 assegura alta consistência entre lotes, com disponibilização de certificados de análise (CoA) específicos dos lotes, para um desempenho confiável.
Sais AnhydroBeads™
Nossos sais AnhydroBeads™ proporcionam um desempenho superior em aplicações sensíveis ao ar e à umidade devido às suas características de alta pureza, monodispersas e de fluxo livre. Esses sais anidros são desenvolvidos e testados sob rigorosas condições de fabricação a seco para garantir o teor de água na escala de partes por milhão, traço de pureza de metais que varia de 99,9% (3N) a 99,999% (5N) e baixa proporção de área de superfície para volume (aproximadamente 2 mm de diâmetro).
Características e benefícios
- A taxa de absorção reduzida de umidade ambiental minimiza o acúmulo de poeira e estática para facilitar o manuseio repetido
- Densidades de embalagem de cadinho mais altas e menor volatilidade em procedimentos de estado sólido de alta temperatura
- Carregamento pneumático mais fácil de sais para câmaras de amostra devido a menos problemas de entupimento associados a contrapartes de sal em pó
- Baixa volatilidade para uso, armazenamento e transporte seguros e estáveis
Sais Redi-Dri™
Nossos sais Redi-Dri™ fornecem desempenho superior para aplicações sensíveis à umidade devido a seus rigorosos testes de especificação e facilidade de manuseio. Nosso sistema de embalagem inovador evita a absorção de umidade ambiental por sais anidros e hidroscópicos durante o transporte e o armazenamento químico, eliminando aglutinação e formação de grumos e preservando as propriedades de fluxo livre e com garantia de qualidade dos compostos.
Características e benefícios
- Vida útil prolongada e propriedades de fluxo livre sem agentes antiaglomerantes, reduzindo o desperdício de material
- Absorção mais lenta da umidade ambiental
- Uma alternativa mais segura e reutilizável às ampolas de uso único
- A dissolução mais rápida dos sais Redi-Dri™ reduz o tempo de espera e aumenta a produtividade do laboratório
Produtos Technipur™ para o setor
Nossos produtos Technipur™ são produtos especiais para aplicações técnicas, proporcionando segurança e transparência na cadeia de suprimentos, qualidade consistente e documentação aprimorada. Nosso amplo portfólio de produtos adequados para o setores foi projetado para atender a essas necessidades.
Características e benefícios
- Pré-pacotes de tamanho grande a preços acessíveis
- Cadeia de suprimentos escalonável para suas necessidades de fabricação
- A disponibilidade de inventário é mantida para realizar entregas rápidas
- Suporte de qualidade e documentação disponível
Precursores para pilhas/baterias
Fornecemos uma variedade de precursores de sal premium projetados para sintetizar materiais de pilhas/baterias, incluindo sais de lítio de alta pureza e sais de metais de transição, como cobalto, manganês, níquel, alumínio e ferro. Seja para reações em estado sólido, co-precipitação ou processamento químico úmido, nossos precursores de alta pureza garantem a síntese confiável e consistente de materiais de pilhas/baterias de alto desempenho para nossos clientes.
Catalisadores
Oferecemos uma seleção diversificada de sais de transição, sais de terras raras e sais de metais preciosos usados extensivamente como catalisadores. Esses sais servem como revestimentos, precursores de catalisadores para células de combustível PEM e catalisadores homogêneos eficazes. Catalisadores homogêneos preciosos, que se dissolvem totalmente nas misturas de reação, permitem altos rendimentos em condições moderadas.
Seja qual for a sua necessidade de catálise orgânica ou organometálica, temos o catalisador de metais de transição exato que você está procurando.
Células solares de perovskita
A qualidade e a durabilidade das células solares de perovskita de haletos metálicos são muito influenciadas pelos materiais precursores e pelos métodos de deposição usados na preparação da camada de perovskita. Oferecemos precursores de sal de alta pureza, como haletos de chumbo, haletos de estanho e haletos de césio, que são adequados para métodos de deposição devido à sua solubilidade em solventes orgânicos.
Galvanoplastia
Fornecemos desde sais de alta pureza até sais de ultra-alta pureza para uso como eletrólito no processo de galvanoplastia. Esses sais servem como fonte de íons metálicos, contribuindo para características desejáveis, como condutividade elétrica, apelo visual e criação de camadas protetoras contra corrosão, temperatura e estresse mecânico.
Recursos relacionados
- Brochure: Unlock the Power of Purity: High Purity Metal Salts
Metal salts enhance surface properties in electroplating, improving abrasion and corrosion resistance, lubricity, reflectivity, and aesthetics. Precious metal salts are crucial in electronics and are also used in automotive, jewelry, and aerospace industries.
- Brochure: High-Purity Materials for Molten Salt Applications
Molten salts are efficient for chemical reactions and energy storage due to their high heat capacity and conductivity. In molten salt reactors, they enhance safety and reduce waste by operating at low pressure and serving as both fuel and coolant.
- Material Matters: Nanomaterials: Controlled Synthesis and Properties
A nanomaterial can be broadly defined as any material in which one of its dimensions is less than 100nm. Over the last decade, nanomaterials, including their synthetic methods, have rapidly become one of the most active areas in scientific research, mainly on account of their unique properties in comparison to the traditional micron-sized material.
- Material Matters: Magnetic Nanomaterials: Design and Synthesis
Recent efforts in engineered magnetic nanostructures have emphasized high-sensitivity hybrid organic/inorganic systems for biosensing, bioimaging, drug delivery, as well as selective magnetic isolation and hyperthermia.
- Material Matters: Nanomaterial Synthesis: Creativity at the Nanoscale
Innovative materials start with innovative chemistry. Our cover art highlights the importance of starting materials in the synthesis process, whether they be quantum dots, nanowires, gold nanorods, or engineered carbon nanotube architectures for novel electronic applications.
- Article: High-Energy Lithium-Ion Batteries via a Couette–Taylor-Flow-Reactor
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
- Article: Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads Designed for Imaging and Isolation of Cellular Organelles
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
- Article: Synthesis of Magnetic Nanoparticles for Biosensing
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
- Article: High Purity Organics