Nanomateriais inorgânicos e metálicos
Os nanomateriais são definidos como partículas que têm dimensões físicas ≤ 100 nm. As nanopartículas têm uma alta proporção superfície/volume, o que permite uma quantidade impressionante de carga na superfície. Nossos nanomateriais inorgânicos e metálicos são usados em várias aplicações, desde sensores e células solares a aplicações biomédicas. Nossos nanomateriais estão disponíveis em diversos tamanhos e formatos, tais como nanobastões, nanoesferas e nano-ouriços, além de formulações/dispersões, incluindo nanopós, pastas e suspensões. Além disso, dispomos de nanopartículas funcionalizadas e kits de nanopartículas voltados para aplicações avançadas. Beneficie-se do potencial desses poderosos materiais em sua pesquisa.
Products
Nanopartículas inorgânicas
Nanopartículas inorgânicas são atóxicas e biocompatíveis, hidrofílicas e altamente estáveis em comparação com materiais orgânicos. Oferecemos uma variedade de nanopartículas inorgânicas para aprimorar sua pesquisa, incluindo nanopartículas de sílica, fluorescentes e de nanodiamante.
- Nossos produtos de sílica estão disponíveis em várias opções para atender às suas necessidades de pesquisa. Seja uma superfície de fluorescência ultra-estável, mesoporosa, não porosa ou funcionalizada, oferecemos uma ampla seleção de opções de tamanho.
- Oferecemos nanopartículas fluorescentes, tais como nanopartículas poliméricas conjugadas, que são compostas de um núcleo polimérico semicondutor emissor de luz (LEP) encapsulado em um tensoativo biocompatível. Sua estabilidade aprimorada as torna uma excelente opção para RM multimodal para imageamento celular.
Nanopartículas metálicas
Quando preparadas e modificadas com determinados grupos funcionais químicos, as nanopartículas metálicas (p. ex., ouro, prata, ferro) possibilitam uma ampla gama de aplicações em sensoriamento, baterias, diagnóstico e produtos terapêuticos.
Kits de ouro e óxido de ferro
Aproveite as propriedades ópticas e biocompatíveis exclusivas das nossas nanopartículas de ouro, nano-ouriços de ouro e nanopartículas de óxido de ferro, sem a necessidade das etapas de síntese exigentes. Oferecemos kits funcionalizados de maleimida e N-hidroxissuccinimida (NHS) para conjugação em uma etapa de oligonucleotídeos, anticorpos, proteínas e peptídeos. Nossas nanopartículas de ouro podem ser usadas para que células específicas sejam alvo em imageamento, terapia fototérmica e liberação de medicamentos, para detectar biomarcadores e para imunoensaios (inclusive ensaios de fluxo lateral). Nossas nanopartículas de dióxido de ferro são ideais para aplicações em separação celular e biomolecular, liberação de genes, liberação de medicamentos, ressonância magnética (RM) e hipertermia.
Recursos de produtos relacionados
- Article: Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
- Article: Silver Nanomaterials: Properties & Applications
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are being leveraged for a wide variety of applications.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
Nanomaterial Bioconjugation Techniques
- Article: Silica-coated Gold Nanoparticles: Surface Chemistry, Properties, Benefits and Applications
Gold nanoparticles find diverse applications from biomedical engineering to photovoltaics, leveraging their tunable optical properties for various fields.
- Article: Mesoporous Materials: Properties and Applications
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.