Merck
Biossensores e bioimageamento
Adesivos biossensores para pele flexíveis e finos em formato redondo e de emplastro para aplicações médicas e de consumo.
A biodetecção e bioimageamento facilitam a investigação de processos biológicos e patológicos em sistemas vivos em nível molecular. Um biossensor é um dispositivo usado para detectar a presença ou concentração de um analito biológico, estrutura biológica ou microrganismo. Os biossensores são encontrados em aplicações de bioeletrônica, monitoramento de alimentos e ambiental, e biomédicas para detectar patógenos, toxinas alimentares e biomarcadores de doenças.  
Os biossensores possuem três componentes principais: um componente de reconhecimento que identifica o analito e produz um sinal, um transdutor de sinal e um leitor para medir e quantificar o sinal recebido. Os biorreceptores, como anticorpos, nucleotídeos, enzimas ou proteínas, atuam como moléculas de reconhecimento que se ligam ou interagem com um analito ou biomarcador-alvo. Os transdutores de sinal podem funcionar por meio de diversas propriedades físico-químicas diferentes, inclusive produzindo efeitos elétricos, eletroquímicos, ópticos ou magnéticos.
O bioimageamento é uma forma óptica de biodetecção usada para criar representações visuais e não invasivas de processos biológicos em células, tecidos e anatômicas para o diagnóstico e tratamento mais preciso de doenças. 
Categorias em destaque
Estrutura química representativa do polissiloxano, comumente conhecido como silicone e óleo de silicone
Materiais de silicone
Nosso insuperável portfólio de materiais de silicone apresenta uma ampla variedade de pesos moleculares, substituintes químicos...
Comprar produtos
Frascos contendo pontos quânticos com cores variando do azul ao verde ao amarelo e vermelho para mostrar que a cor emitida depende do tamanho.
Pontos quânticos
Ilumine sua pesquisa com nosso portfólio abrangente de pontos quânticos com ligas, do tipo núcleo e núcleo-casca em várias composições, tamanhos, funcionalizações e kits.
Comprar produtos
Frascos de polímeros biomédicos coloridos sendo enchidos com uma pipeta
Polímeros biomédicos
Oferecemos uma ampla variedade de polímeros biomédicos naturais e sintéticos com propriedades avançadas adequadas para todas as suas aplicações biomédicas.
Comprar produtos
Gel polímero hidrofílico azul com bolhas
Polímeros hidrofílicos
Oferecemos um portfólio abrangente de polímeros hidrofílicos agrupados por estrutura química para aplicações biomédicas, em catálise, automontagem e modificação de superfície.
Comprar produtos
As modalidades de diagnóstico por imagem para aplicações in vivo incluem radiografia, tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e ressonância magnética funcional (RMf), além de tomografia por emissão de pósitrons (TEP). Aplicações in vitro, em geral, incluem as tecnologias de microscopia de super-resolução, de fluorescência por excitação de dois fótons, recuperação/redistribuição de fluorescência após fotobranqueamento (FRAP) e de transferência de energia de ressonância por fluorescência (FRET).
Para obter mais informações, leia nossa edição da Material Matters™ dedicada a bioensaios e bioimageamento.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos