Merck
Página inicialProdutosCiência de materiaisMateriais energéticosPrecursores de deposição em fase de vapor e soluções
Precursores de deposição em fase de vapor e soluções
Gráfico de precursores de deposição de solução e deposição de vapor
Deposição de soluções químicas e deposição química em fase de vapor são duas técnicas poderosas usadas para formar revestimentos e filmes finos, sólidos de precisão e alta qualidade. A deposição de solução, também chamada de processamento de sol-gel, é um método amplamente conhecido usado para preparar uma ampla gama de materiais compósitos híbridos e inorgânicos a partir de soluções de precursores. Uma suspensão coloidal conhecida como “sol” pode ser gerada e convertida em um gel e, posteriormente, transformada em um sólido. No entanto, a deposição em fase de vapor usa um conjunto de técnicas para converter e empregar precursores ou materiais-alvo na fase gasosa para formar filmes projetados em substratos. Nossa seleção de produtos para técnicas de deposição permite que você personalize precisamente filmes finos e suas propriedades de revestimento. Explore nossa ampla gama de precursores de deposição química de filmes finos de alta qualidade e confiáveis de acordo com sua aplicação e o método escolhido.
Leia mais sobre
Precursores de deposição de soluções
Nós oferecemos uma variedade de precursores dedicados para deposição de soluções específicas. Eles estão disponíveis com 55 metais básicos diferentes, bem como acetato, acetilacetonato, terc-butóxido, isopropóxido, fenóxido, etóxido, tri-sec-butóxido, metóxido e 2-etil-hexanoato, juntamente com uma variedade de outras funcionalidades. Esses produtos são oferecidos em graus de pureza que variam de 90% a 99,999%, em concentrações variadas em solventes selecionados e com formas hidratadas específicas para auxiliar sua composição química distinta.
Precursores de deposição química em fase de vapor (CVD)/precursores de deposição de camadas atômicas (ALD)
Fornecemos precursores voláteis de alta qualidade organometálicos, metálicos e metalorgânicos para CVD/ALD. Para conveniência e segurança, esses precursores pré-embalados vêm em cilindros de aço para uso com diversos sistemas de deposição.
Materiais de deposição física em fase de vapor
A deposição física em fase de vapor (PVD) utiliza material vaporizado a partir de um material de partida sólido para depositar filmes finos sobre um substrato. Oferecemos alvos para pulverização de alta pureza, péletes, folhas metálicas e serpentinas de evaporação para uso em várias aplicações de PVD. Isso inclui dispositivos microeletrônicos, eletrodos para baterias, barreiras de difusão e revestimentos ópticos.