Merck
Página inicialProdutosCiência de materiaisMateriais eletrônicosProdutos químicos e ácidos para gravação em eletrônicos
Produtos químicos e ácidos para gravação em eletrônicos
Imagem de circuito integrado com componentes eletrônicos fabricados com produtos químicos para eletrônicos destacados em azul e violeta
Produtos químicos especializados são usados para aprimorar o desempenho tecnológico e a relação custo-benefício de componentes e dispositivos eletrônicos para acompanhar o ritmo dinâmico do setor de eletrônica. A fabricação de dispositivos semicondutores requer que diversas etapas complicadas sejam realizadas de forma altamente controlada, desde limpeza, gravação e fotolitografia até planarização químico-mecânica e processamento úmido. O número de etapas do processo e camadas de materiais aumenta de acordo com a complexidade da engenharia do semicondutor.  
Leia mais
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Dispomos de uma ampla gama de produtos químicos para eletrônicos de alta qualidade e com pureza de grau para eletrônica (até 99,999% puro, base de metais em nível de traço) para todas as etapas na produção de eletrônicos, como circuitos integrados, painéis de circuito impresso, wafers de silício, embalagem e visores de painel plano. Independentemente do estágio da sua pesquisa, temos exatamente o que você precisa.
  • Soluções de galvanoplastia e revestimento químico
  • Ácidos formulados para gravação
  • Ácidos de pureza ultra-alta
  • Carboranos
  • Fluoretos
  • Gases especializados
  • Dopantes
  • Solventes de grau para semicondutor
  • Substratos de cristais únicos
Nossas soluções de revestimento químico prontas para uso para ouro, níquel, prata e zinco, bem como soluções de galvanoplastia para níquel de baixo estresse e sem orifícios, Invar (liga de níquel e ferro) e cobre de alta velocidade mantêm o fluxo de seu trabalho.
Nossos ácidos para gravação são formulados para remover substratos sem danificar as camadas subjacentes e para obter gravação seletiva de filmes de alumínio, cobre, ouro, crômio, tungstênio, tântalo e cerâmicos e eles apresentam:
  • Taxa de gravação estável e controlável
  • Compatibilidade com vários materiais fotorresistentes
  • Mínima erosão
  • Mínimo resíduo
Descubra nosso portfólio potente de produtos químicos e materiais para eletrônicos nas formas sólida, líquida e gasosa para todas as suas aplicações em eletrônicos de alto desempenho e alta pureza.