Merck
Página inicialProdutosCiência de materiaisMateriais eletrônicosComponentes eletrônicos pré-fabricados e substratos
Componentes eletrônicos pré-fabricados e substratos
Cientista usando roupa de proteção inspeciona substrato de dispositivo eletrônico pré-gravado pré-fabricado
Nossos substratos e componentes eletrônicos pré-fabricados buscam reduzir consideravelmente seu tempo de processamento para caraterizar materiais semicondutores recém-desenvolvidos ou construir um eficiente sensor à base de FETs para detectar analitos químicos/biológicos. Basta adicionar a camada semicondutora que desejar. 
  • Construa com rapidez seus transístores de efeito de campo (FETs) com nossa série de eletrodos pré-gravados, com porta traseira e interdigitados. Estes eletrodos são pré-fabricados em wafers de silício condutores, usando tecnologia aditiva de “lift-off” padrão e dispõem de contatos ôhmicos fonte/dreno confiáveis, proporção de largura-comprimento de canal muito grande (500 a 4000) e diversas opções de espessuras de dielétricos e arquiteturas de dispositivo.
  • Nossos circuitos de transístores orgânicos de efeito de campo lateral (LOFET), com porta traseira, simplificam ainda mais a caracterização de seu material ativo, pois requerem a medição de frequência somente dos osciladores em anel evitando, assim, a medição e análise demoradas de transístores individuais.
Leia mais
  • Teste seus dispositivos finais com nosso Miniprober, que permite medição rápida e fácil de dispositivos com contato de eletrodo confiável, sem a necessidade de estação de sonda.
  • Também oferecemos grafeno em lascas pré-fabricado na configuração de dispositivo em formato de barra Hall, FETs com 2 sondas ou FETs com 2 sondas e porta líquida para agilizar sua pesquisa e aplicações com sensores de grafeno.
  • Para as suas necessidades de caracterização de nanodispositivos e nanomateriais, selecione nossas grades para microscopia eletrônica de transmissão e suprimentos em vários materiais de grade, tamanhos de malha, configurações de grade, material de revestimento e espessura de revestimento, corantes químicas e ferramentas para preparo de amostras.
  • Nossa ampla variedade de componentes eletroquímicos dispõe de diversos eletrodos de referência aquosos e não aquosos com configurações de fácil manuseio, bem como eletrodos de trabalho, auxiliares e contra-eletrodos.