Merck
Calcogenetos
Imagem mostrando uma mão com luva segurando vidro calcogeneto bidimensional na posição vertical para mostrar o revestimento.
Os calcogenetos são compostos que contêm pelo menos um íon elementar calcogênio e pelo menos um elemento metálico. Eles normalmente incluem sulfetos, selenetos e teluretos. Estes materiais, disponíveis em formas amorfa, cristalina e nanocristalina, calcogenetos são notáveis por suas propriedades eletrônicas, ópticas e semicondutoras. Recursos distintivos adicionais incluem a capacidade de dobrar, auto-organizar e escurecer a foto. Seja o foco da sua pesquisa em sensores, optoeletrônicos, fotovoltaicos ou aplicações biomédicas, oferecemos vários compostos de baixa a alta pureza para se adequar perfeitamente às suas necessidades.  
Nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento de nanomateriais de ciências biológicas está focada em fornecer a você materiais na vanguarda da inovação. Em conformidade com esse foco, oferecemos diversos e exclusivos calcogenetos, serviços de dimensionamento e comercialização e soluções customizadas para diversas aplicações.
Recursos de produtos relacionados
Página 1 de 3
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Calcogenetos e dicalcogenetos de metais de transição
Calcogenetos de metais de transição (TMCs, na sigla em inglês) são materiais ultrafinos com propriedades eletrônicas e optoeletrônicas ajustáveis, lacunas indiretas entre bandas e estabilidades aprimoradas. Enquanto os monocalcogenetos de metais de transição são semicondutores do tipo MX, os dicalcogenetos são do tipo MX2 em que M é um metal de transição e X é um átomo de calcogênio. Estes materiais têm uma lacuna entre bandas eletrônicas tornando-os úteis para uma ampla gama de aplicações em baterias, células solares, eletrônicos flexíveis, fibra óptica, armazenamento de energia e catálise. Oferecemos dicalcogenetos de metais de transição semelhantes ao grafeno, como dissulfeto de molibdênio (MoS2) e dissulfeto de tungstênio (WS2), para aplicações em transistores de efeito de campo e propriedades fotoluminescentes de monocamada para filmes finos.  
Pontos quânticos de calcogeneto
Pontos quânticos de calcogeneto são nanopartículas semicondutoras com excelentes efeitos de confinamento quântico, proporção superfície-volume, solubilidade, efeitos de borda, fotoluminescência ajustável e propriedades fluorescentes. Oferecemos pontos quânticos de dissulfeto de molibdênio (MoS2) e dissulfeto de tungstênio (WS2) com alta qualidade, fácil funcionalização e maior fotoestabilidade. Estes materiais conferem uma nova dimensão às nanofolhas bidimensionais padrão, possibilitando aplicações em energia, pilhas/baterias e imageamento.