Microeletrônica e nanoeletrônica
Microeletrônica e nanoeletrônica são subespecialidades da eletrônica em que os tamanhos nominais característicos dos componentes eletrônicos estão entre 100 e 0,1 micrômetro de magnitude (microeletrônica) ou 100 nanômetros ou menos (nanoeletrônica). O poder de armazenamento de memória dos dispositivos eletrônicos avançados atuais foi alcançado aumentando significativamente a densidade dos microchips. Diminuindo o tamanho dos transistores de efeito de campo é possível colocar mais componentes nos circuitos integrados, viabilizando dispositivos eletrônicos mais potentes e eficientes em termos energéticos, com pesos e consumo de energia reduzidos.
De acordo com a Lei de Moore, o número de transistores que podem ser colocados em um único chip dobrará a cada dois anos. Desde que isso foi postulado, em 1965, a tecnologia de fabricação de semicondutores manteve esse ritmo de avanço e revolucionou o setor. No entanto, o ritmo de redução da dimensão está desacelerando, e o principal desafio enfrentado na fabricação de componentes eletrônicos na faixa submicrométrica é o design da porta do transistor, que controla o fluxo de corrente no canal. Quanto menores são os componentes eletrônicos, mais difícil se torna sua fabricação. Efeitos físicos e quânticos alteram as propriedades dos materiais de uma escala macro para nano, o que afeta as interações interatômicas e as propriedades mecânicas quânticas.
Artigos técnicos relacionados
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
- Graphene oxide is a unique material that can be viewed as a single monomolecular layer of graphite with various oxygen containing functionalities such as epoxide, carbonyl, carboxyl and hydroxyl groups.
- Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
- Spintronics, short for spin-based electronics, sometimes called magnetoelectronics, is the term given to microelectronic devices that function by exploiting the spin of electrons.
- Ver todos (64)
Protocolos relacionados
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- Our photoresist kit was designed to have the necessary chemical components for each step in the lithographic process. The component materials are provided in pre-weighed quantities for your convenience. Etchants are available separately so that the proper etchant can be chosen for a variety of substrate choices.
- The dispersibility and bundle defoliation of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), which can be applied to materials produced by the CoMoCAT® process, have been extensively investigated by SouthWest NanoTechnologies (SWeNT ®) and at the University of Oklahoma.
- Selenium is an essential trace element. It is a necessary dietary constituent of at least 25 human selenoproteins and enzymes containing selenocysteine. Additionally, as selenium is a semiconductor and photoelectrically active, it has more advanced applications such as xerography and solar cell assembly.
- The following material related to Nanodisc Technology is adapted from on-line content of the research group of Professor Stephen Sligar of the University of Illinois at Urbana-Champaign, with the kind permission of Professor Sligar.
- Ver todos (4)
Encontre mais artigos e protocolos
O surgimento de materiais inovadores, nanotubos de carbono, nanotubos de nitreto de boro, pontos quânticos e aditivos de grafeno, contribuiu para o avanço da minimização da nanotecnologia e da microtecnologia. Estes e outros novos materiais podem ser moldados e manipulados com extraordinária precisão em escalas muito pequenas. Novas tecnologias possibilitam a deposição e a estratificação de materiais eletrônicos com espessura precisa, até mesmo em nível atômico. A tecnologia de fabricação de dispositivos semicondutores de filme fino usa materiais condutores, semicondutores e isolantes para fornecer recursos avançados em volumes altos e a um custo muito baixo. Os métodos modernos de fabricação para nanoeletrônica incluem padronização (litografia), decapagem, deposição de filme fino e técnicas de dopagem.
Os campos emergentes de pesquisa se concentram em novas abordagens de nanotecnologia e efeitos mecânicos quânticos. A eletrônica molecular usa moléculas únicas como componentes eletrônicos para estabelecer contato elétrico com eletrodos volumosos. A spintrônica, ou eletrônica de transporte por spin, manipula a propriedade de spin (rotação) dos elétrons com campos magnéticos e elétricos, resultando em uma corrente polarizada pelo spin que fornece maiores velocidades de transferência de dados e maior capacidade de armazenamento, densidade de memória e poder de processamento do que é possível apenas com carga elétrica.