Óxidos e cerâmicas
Óxidos são materiais sólidos formados por um cátion e um ânion e podem ser compostos por diversos elementos, inclusive metais terrosos alcalinos, de transição e terrosos raros. Óxidos funcionais têm propriedades físico-químicas ajustáveis que podem ser usados em materiais energéticos. Eles são abundantes e estáveis e são usados em materiais como vidro e cerâmica. Cerâmicas são materiais inorgânicos, que contêm compostos metálicos e não metálicos. Cerâmicas abrangem uma ampla gama de estruturas de cristais amorfos a policristalinos ou até mesmo cristais únicos. Como são não metálicos, em geral, eles são não condutores elétricos ou semicondutores de lacuna entre bandas ampla, mas podem ser dopados para serem usados como semicondutores. As cerâmicas exibem excelente estabilidade térmica em altas temperaturas.
Nossa unidade fabril em Urbana, Illinois, EUA é um centro de excelência em química de materiais para a produção de óxidos de alta pureza em uma ampla variedade de aplicações que vão desde alta tecnologia até cerâmica. Nossos recursos incluem diversas técnicas de síntese e purificação especializadas, que resultam em nossa capacidade de fornecer consistentemente óxidos de purezas de metais em nível de traço, variando de 3N (99,9%) a 5N (99,999%). Diversos de nossos produtos óxidos ultrapuros estão disponíveis em faixas de tamanhos de partícula discretas para aplicações personalizadas.
Recursos de produtos relacionados
- Energy Harvesting Using Lead Zirconium Titanate-Based Ceramic Nanowires
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
- Materials for Advanced Thermoelectrics
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.