Merck
Página inicialAplicaçõesCiência e engenharia de materiaisFabricação de lentes de contato e odontológica
Fabricação de lentes de contato e odontológica
A fabricação de lentes de contato e odontológica são disciplinas que estão evoluindo rapidamente usando inovações em materiais e fabricação para melhorar a saúde ocular e bucal. Torne-se nosso parceiro para obter matérias-primas de qualidade e segurança na cadeia de suprimentos desde o escalonamento até a produção com opções flexíveis para volumes grandes e customização.
Fabricação de lentes de contato
As lentes de contato são dispositivos protéticos oftálmicos usados para correção da visão, aplicações terapêuticas e cosméticas. As lentes de contato são tipicamente produzidas a partir de materiais hidrogéis poliméricos ou de silicone devido à sua maior permeabilidade ao oxigênio e à água. A escolha do material também influencia a lisura da superfície, a absorção de radiação UV e a resistência a rasgos e defeitos de superfície. As tecnologias de fabricação de precisão permitiram uma maior adaptação das propriedades das lentes de contato, incluindo processos de moldagem, corte com torno e processamento de plasma. Para mitigar os efeitos adversos de infecções e inflamações e melhorar o conforto e a segurança do consumidor, a pesquisa está atualmente focada no desenvolvimento de novos monômeros, compostos químicos poliméricos e métodos de fabricação.
Fabricação odontológica
A medicina odontológica tem como objetivo cuidar da saúde bucal, combater e tratar doenças bucais e corrigir o desalinhamento dos dentes e da mandíbula. A fabricação odontológica utiliza diversos métodos de síntese em estado sólido e polimérica, de processamento e funcionalização de superfícies para fabricar materiais, produtos e equipamentos utilizados em odontologia. Preenchimentos, capas, coroas e pontes são feitos a partir de compostos à base de resina; ionômeros de vidro e ligas são usados para aplicações odontológicas de restauração. As impressões dentárias utilizam materiais de alginato para formar moldes negativos precisos para modelos tridimensionais de dentes e tecidos moles. Aplicações odontológicas estéticas incluem branqueamento de dentes com compostos de peróxido e cimentação de facetas de porcelana aos dentes com cimentos de resina fotocurados.
A pesquisa em materiais odontológicos está focada em monômeros de próxima geração para aumentar a flexibilidade, durabilidade, biocompatibilidade e propriedades antimicrobianas. Utilizando recursos de design assistido por computador (CAD) e manufatura assistida por computador (CAM), dentaduras, implantes dentários e dispositivos ortodônticos personalizados agora podem ser feitos de forma rápida e barata usando impressão tridimensional.
Artigos técnicos relacionados
Protocolos relacionados
Encontre mais artigos e protocolos
Destaques