Polímeros hidrofílicos
Polímeros hidrofílicos ou resistentes à água são materiais insolúveis em água ou outros solventes polares e incluem acrílicos, epóxis, polietileno, polistireno, policloreto de vinila, politetrafluoretileno, polidimetilsiloxano, poliésteres e poliuretanos. Nossos polímeros hidrofílicos são usados como revestimentos, adesivos, fibras, filmes e plásticos desenvolvidos. Além disso, eles são extensamente empregados como polímeros biomédicos para enxertos vasculares, implantes, liberação de medicamentos e aplicações oftálmicas.
Grandes descobertas parecem estar mais perto que nunca com nosso portfólio abrangente de polímeros hidrofílicos, classificados de acordo com a classe química e a funcionalidade dos monômeros:
Leia mais sobre
POLÍMEROS ACRÍLICOS
Acrílicos incluem vários polímeros acrílicos, de acrilonitrila, acrilamida e anidrido maleico. Estes homo e copolímeros têm propriedades rígidas, flexíveis, hidrofílicas ou hidrofóbicas. A maioria desses polímeros são termoplásticos e podem ser facilmente convertidos na forma desejada por um processo térmico. Portanto, eles são comumente usados em revestimentos de polímeros, adesivos e fibras.
POLÍMEROS DE ÉTER
Éteres têm funcionalidade na cadeia principal. Eles tendem a ser flexíveis e conferir resistência a impacto para propriedades agregadas. Muitos poliéteres têm grupos funcionais na extremidade de suas cadeias e são usados para preparar polímeros de pesos moleculares maiores. Desse modo, eles também podem ser classificados como macromonômeros e são comumente usados no preparo de poliésteres e poliuretanos. Polímeros e oligômeros de polipropileno glicol (DOWANOL®) estão incluídos nesta categoria.
POLÍMEROS DE FLUOROCARBONO
Polímeros de fluorocarbono são materiais exclusivos em que o polímero não é “molhado” por materiais hidrofílicos ou hidrofóbicos. Eles apresentam coeficientes de atrito muito baixos e têm propriedades excelentes de resistência química e térmica. Copolímeros podem ser processados por fundição mais facilmente que o politetrafluoroetileno.
POLÍMEROS DE POLISTIRENO
Polistirenos e seus copolímeros têm aplicações importantes como filmes, espumas e componentes estruturais. Copolímeros com monômeros de dieno são reticulados para melhorar as propriedades físicas e produzir elastômeros termoplásticos. O filme de polistireno é altamente transparente à radiação visível e tem um alto índice de refração.
POLÍMEROS DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
O policloreto de vinila (PVC) é, em geral, altamente plastificado para melhorar a reologia para processamento de fusão. Ele é altamente suscetível à degradação por alta temperatura e UV e estabilizantes são adicionados com frequência.
POLÍMEROS DE POLIVINILPIRROLIDONA (PVP)
A polivinilpirrolidona (PVP) é um polímero polar com excelentes propriedades de adesão e formação de filme. Ela é frequentemente usada na formulação de sprays de cabelo e hidratantes para as mãos, bem como no setor têxtil devido à sua afinidade com muitos corantes. A PVP é um polímero biocompatível que tem sido utilizada como substituto de plasma sanguíneo, embora esta aplicação esteja se tornando incomum.
Recursos de produtos relacionados
- Tech Article: Spotlight: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Tech Article: Functional RAFT Polymers for Biomedical Applications
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
- Tech Article: Polymersomes for Drug Delivery
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
- Tech Article: Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
- Tech Article: Poly(2-Oxazoline)s: The Versatile Polymer Platform for Biomedicine
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
- Tech Article: Poly(2-oxazoline)s (POx) in Biomedical Applications
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
- Tech Article: Nanoparticle-Based Drug and Gene Delivery for Tumor Targeting
Professor Katayama discusses drug delivery systems exploiting the EPR effect, focusing on stimuli-responsive systems with novel materials.