Merck
Bioimpressão tridimensional
Ilustração de engenharia de tecidos com orelha e nariz humanos criados por bioimpressão tridimensional
A bioimpressão tridimensional é um processo de fabricação aditiva com biomateriais, células vivas e biomoléculas ativas para fabricar estruturas que imitam as características naturais do tecido. A bioimpressão difere da impressão tridimensional principalmente na adição de células vivas a hidrogéis atóxicos que mimetizam o ambiente da matriz extracelular para permitir a adesão, proliferação e diferenciação celular após a impressão. 
O processo de bioimpressão começa com o imageamento tridimensional para obter as dimensões exatas do tecido. Semelhante à impressão tridimensional convencional, um modelo digital é criado com instruções camada por camada para produção de um objeto tridimensional físico. Para otimizar a viabilidade celular e garantir uma resolução de impressão adequada para a distribuição homogênea das células, são necessárias condições de impressão estéreis. Dependendo da aplicação, o biomaterial, p.ex., alginato, colágeno, gelatina ou ácido hialurônico, para possibilitar o crescimento celular, é combinado com células vivas para formar a biotinta. Usando uma abordagem altamente controlada, camada por camada, a biotinta é depositada por técnica de impressão tridimensional baseada em extrusão, jato de tinta ou laser. Esses construtos de tecido tridimensional solidificam-se por luz UV, estimulação química ou calor para um ambiente de crescimento estável. 
Devido ao seu alto grau de controle, a bioimpressão tridimensional emergiu como uma técnica de pesquisa fundamental para testes de medicamentos e ensaios clínicos, substituição funcional de órgãos, medicina regenerativa e outras aplicações de bioimpressão para cosmetologia e higiene pessoal. Os pesquisadores no campo da medicina estão desenvolvendo ativamente novos materiais e métodos de impressão para impressão tridimensional, de modo a poderem ajustar as propriedades dos construtos impressos e imitar com mais acuidade as propriedades mecânicas da pele, ossos e cartilagem, bem como dos diferentes tipos de tecido neural, cardíaco, muscular e dentário.
Categorias em destaque
Estrutura química do polietilenoglicol
Polietilenoglicol (PEGs e PEOs)
Descubra nossa seleção de polietilenoglicol (PEGs) e derivados de PEG em uma ampla gama de pesos moleculares para todas as suas necessidades e aplicações de PEGuilação.
Comprar produtos
Ilustração mostrando o processo de criação de uma camada de coração humano com biotinta usando impressora tridimensional
Bioimpressão tridimensional
Materiais biocompatíveis e biotintas otimizados para bioimpressão 3D e engenharia de tecidos garantem alta fidelidade de impressão e viabilidade celular.
Comprar produtos
Frascos de polímeros biomédicos coloridos sendo enchidos com uma pipeta
Polímeros biomédicos
Oferecemos uma ampla variedade de polímeros biomédicos naturais e sintéticos com propriedades avançadas adequadas para todas as suas aplicações biomédicas.
Comprar produtos
Gotículas de água em polímero super-hidrofóbico azul
Polímeros hidrofóbicos
Explore nosso portfólio de polímeros hidrofóbicos versáteis para dar suporte à sua adesão, revestimento, fibra, filme, plástico de engenharia e aplicações biomédicas.
Comprar produtos
O processo de bioimpressão começa com o imageamento tridimensional para obter as dimensões exatas do tecido. Semelhante à impressão tridimensional convencional, um modelo digital é criado com instruções camada por camada para produção de um objeto tridimensional físico. Para otimizar a viabilidade celular e garantir uma resolução de impressão adequada para a distribuição homogênea das células, são necessárias condições de impressão estéreis. Dependendo da aplicação, o biomaterial, p.ex., alginato, colágeno, gelatina ou ácido hialurônico, para possibilitar o crescimento celular, é combinado com células vivas para formar a biotinta. Usando uma abordagem altamente controlada, camada por camada, a biotinta é depositada por técnica de impressão tridimensional baseada em extrusão, jato de tinta ou laser. Esses construtos de tecido tridimensional solidificam-se por luz UV, estimulação química ou calor para um ambiente de crescimento estável.
Devido ao seu alto grau de controle, a bioimpressão tridimensional emergiu como uma técnica de pesquisa fundamental para testes de medicamentos e ensaios clínicos, substituição funcional de órgãos, medicina regenerativa e outras aplicações de bioimpressão para cosmetologia e higiene pessoal. Os pesquisadores no campo da medicina estão desenvolvendo ativamente novos materiais e métodos de impressão para impressão tridimensional, de modo a poderem ajustar as propriedades dos construtos impressos e imitar com mais acuidade as propriedades mecânicas da pele, ossos e cartilagem, bem como dos diferentes tipos de tecido neural, cardíaco, muscular e dentário.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos