Síntese de polímeros
Polímeros são uma classe de materiais que compreendem pequenas unidades químicas repetitivas. O bloco estrutural ou a unidade repetitiva no polímero é chamada de monômero. A polimerização, ou síntese de polímeros, é uma reação química na qual os monômeros são unidos por ligações covalentes para formar estruturas poliméricas. O comprimento da cadeia polimérica é caracterizado pelo número de unidades repetitivas na cadeia, que é referido como grau de polimerização (GP). O peso molecular do polímero é o produto do peso molecular da unidade repetitiva e do GP. As propriedades básicas inerentes aos polímeros dependem principalmente do peso molecular, da estrutura (linear ou ramificada) e do GP.
Com base nos tipos de reação química envolvidos, as polimerizações são agrupadas em dois tipos, conhecidos como polimerização por condensação e por adição. Na polimerização por condensação ou crescimento em etapas, uma reação de condensação ocorre entre dois monômeros bifuncionais ou trifuncionais diferentes para produzir polímeros, de modo que pequenas moléculas, frequentemente de água, são eliminadas da reação. Na polimerização por adição, ou polimerização por crescimento em cadeia, o crescimento do polímero ocorre pela adição de monômeros aos sítios ativos na cadeia polimérica com a regeneração dos sítios ativos ao final de cada etapa de crescimento. É necessário um iniciador para produzir a espécie iniciadora com centros reativos. O centro reativo pode ser um complexo de radical livre, cátion, ânion ou organometálico.
As características dos polímeros são altamente dependentes dos tipos de monômeros e do método de polimerização utilizado para a síntese. A polimerização radicalar viva, também chamada de polimerização radicalar controlada (PRC), possibilita um melhor controle sobre o peso molecular, a distribuição do peso molecular, a funcionalidade e a composição do polímero. A PRC pode ser utilizada com uma ampla gama de monômeros vinílicos para construir polímeros com propriedades diversas para diferentes aplicações.
Há três técnicas de PRC fundamentais:
- Polimerização radicalar por transferência atômica (ATRP)
- Polimerização por transferência reversível de cadeia por adição-fragmentação (RAFT)
- Polimerização mediada por nitróxidos (NMP)
A ATRP é adequada para aplicações de modificação de superfície que requerem hidrofilia adaptada à aplicação, propriedades adesivas ou funcionalização de nanopartículas. Os polímeros derivados tanto de RAFT quanto de ATRP podem ser modificados após a polimerização e são usados amplamente em biomedicina para aplicações de liberação de medicamentos e engenharia de tecidos. Copolímeros em bloco para aplicações biomédicas são comumente desenvolvidos a partir de RAFT ou ATRP. Os copolímeros em bloco, desenvolvidos a partir de NMP, são essenciais para dispersão de pigmentos, dispositivos de memória e fabricação de compostos.
Artigos técnicos relacionados
- Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Literature values for the glass transition temperature, (Tg), and melting temperature, (Tm), are given for the more common homopolymers.
- Refractive index (RI or n) is of critical importance for photonics applications such as optical waveguides and ophthalmic devices. Based on their unique refractive index characteristics and good optical clarity, polymeric materials are also used as anti-reflective coatings for solar cells, displays and contact lenses.
- MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
- Find how atom transfer radical polymerization (ATRP) tools can be used for the synthesis of well-defined functionalized polymers.
- Ver todos (47)
Protocolos relacionados
- An article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.
- Monodisperse, surfactant-free polymer spheres for use as colloidal crystal templates can be easily obtained in reasonably large quantities. Typical synthesis methods for poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(styrene) (PS) by emulsifier free emulsion polymerization are described below and yield spheres several hundred nanometers in diameter.
- RAFT (Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer) is a form of living radical polymerization involving conventional free radical polymerization of a substituted monomer in the presence of a suitable chain transfer (RAFT) reagent.
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
- Ver todos (6)