Ferramentas de polimerização
Um polímero é um material que consiste em um grande número de subunidades repetitivas, denominadas de monômeros. A polimerização é uma reação química de monômeros para formar cadeias ou redes poliméricas. O avanço nas tecnologias de polimerização impulsionou o desenvolvimento de polímeros com estruturas e propriedades cada vez mais complexas, possibilitando pesquisas inovadoras nos campos biomédico, energético e eletrônico. As propriedades e o desempenho dos polímeros são altamente dependentes dos tipos de monômeros e das ferramentas ou métodos de polimerização usados na síntese.
Oferecemos diversas opções de ferramentas de polimerização para atender às suas diferentes necessidades de pesquisa:
|
|
Nosso portfólio abrangente de monômeros possibilita a síntese de diversos polímeros com diferentes estruturas, composições e propriedades. Nossos produtos são organizados por seus grupos funcionais e as principais categorias de monômeros incluem acrílicos, alcoóis, epóxido e aminas.
Polimerização radicalar controlada
A polimerização radicalar controlada (CRP) possibilita um melhor controle do peso molecular, distribuição do peso molecular, funcionalidade e composição dos polímeros. A CRP é adequada para o desenvolvimento de polímeros bem definidos com propriedades desejadas. A CRP pode ser utilizada com uma ampla gama de monômeros vinílicos para construir polímeros com propriedades diversas para diferentes aplicações.
Há três técnicas de PRC fundamentais:
- Polimerização radicalar por transferência atômica (ATRP)
- Polimerização por transferência reversível de cadeia por adição-fragmentação (RAFT)
- Polimerização mediada por nitróxidos (NMP)
Oferecemos um portfólio abrangente de monômeros vinílicos e com norboneno, agentes de RAFT, agentes de ATRP e iniciadores de NMP para diferentes tipos de polimerização radicalar controlada. Análises técnicas e informações complementares sobre cada método podem ser encontradas em nosso Guia de polimerização radicalar controlada.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Controlled Radical Polymerization Handbook
- Article: Evaluation of RAFT Agents
- Applications: Free Redical Initiators
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Article: RAFT- Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Nitroxide-mediated Radical
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
- Polymerization (NMP) Approach
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator