Polietilenoglicol (PEGs e PEOs)
O polietilenoglicol (PEG), também conhecido como óxido de polietileno (PEO) ou poli(oxietileno) (POE), é um poliéter sintético, hidrofílico e biocompatível. De modo geral, materiais com pesos moleculares inferiores a 20.000 g/mol são denominados de PEGs e os com pesos moleculares acima de 20.000 g/mol são chamados de PEOs. Esses polímeros são solúveis em água e em muitos solventes orgânicos, como etanol, acetonitrila, tolueno, acetona, diclorometano, hexano e clorofórmio.
Aplicações de PEGs
Os PEGs são atóxicos e comumente usados em aplicações de bioconjugação e funcionalização de superfície, pesquisa biomédica, liberação de medicamentos, engenharia de tecidos e também nos setores alimentício e de cosméticos. A conjugação ou a ligação não covalente de cadeias poliméricas de PEG a moléculas é denominada de PEGuilação. O método de PEGuilação pode aprimorar a biocompatibilidade com água e solubilidade, estabilidade e propriedades farmacocinéticas de agentes terapêuticos para melhorar sua segurança e eficiência em diagnósticos direcionados e liberação de medicamentos. Hidrogéis de PEG são comumente usados para a liberação controlada de agentes terapêuticos, estruturas poliméricas para cultura celular, medicina regenerativa, cicatrização de feridas e engenharia de tecidos.
Derivados de PEG e ligantes PEG
Oferecemos um extenso portfólio de PEGs bem definidos com uma ampla gama de pesos moleculares, funcionalidades finais, reatividades e arquiteturas poliméricas.
- PEGs heterobifuncionais
- PEGs homobifuncionais
- PEGs monofuncionais
- Dendrímeros de PEG e PEGs “multi- ramificações”
- Copolímeros de PEG
- Padrões de PEG para GPC
- PEG e oligoetilenoglicol
- Pós de óxido de polietileno
- PEGs de oligômeros de alta pureza
Para informações mais aprofundadas, inclusive as quatro caracterizações gerais, principais aplicações industriais e produtos relacionados, explore nossa Brochura de Polietilenoglicol (PEG) e óxido de polietileno (PEO).
Recursos de produtos relacionados
- Article: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
- Article: PEG Selection Guide
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
- Tech Spotlight: Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels for 2D and 3D Cell Culture
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
- Tech Spotlight: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.