等級
for molecular biology
形狀
gel form
包含
0.5 μg/mL ethidium bromide
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
预制琼脂糖凝胶设计用于高分辨分离核酸,产生具有低背景荧光的尖锐 DNA 条带。预制凝胶单独箔密封在塑料托盘中,每盒 20 支。
凝胶尺寸:6.0 × 9.5 cm,5.5 mm 厚
试剂卡尺寸:6.8 × 10.2 cm 容器托盘(适用于普通水平电泳装置)
培养孔方向:8 孔,竖向样式
凝胶尺寸:6.0 × 9.5 cm,5.5 mm 厚
试剂卡尺寸:6.8 × 10.2 cm 容器托盘(适用于普通水平电泳装置)
培养孔方向:8 孔,竖向样式
應用
适合分离 500-1000 个碱基对的 DNA 片段。
预制琼脂糖凝胶设计用于高分辨分离核酸,获得低背景荧光的锐利DNA和RNA条带。 预制胶用铝箔独立密封在塑料托盘中,可避免来自设备和操作的污染。 凝胶可在塑料托盘中直接开始电泳。
TBE-琼脂糖凝胶提供两种常用浓度用于DNA电泳:1%和4%。 TBE-琼脂糖凝胶中含有溴化乙锭(0.5 μg/ml),显色方便。 TBE-琼脂糖凝胶提供8、20和24孔规格。 1.0%凝胶的分离范围是500-1000 bp,4%凝胶为8-1000 bp。
MOPS - 琼脂糖凝胶(1.25%)配方不含变性剂(如甲醛或乙二醛),可用于分析总RNA、体外RNA转录本和Northern印迹。 RNA电泳一般不干扰染色。但是如果怀疑RNA有明显的二级结构,则应从产品插页中选择一种方法使RNA变性。 1.25% MOPS凝胶的分离范围是0.25-10 kb。
TBE-琼脂糖凝胶提供两种常用浓度用于DNA电泳:1%和4%。 TBE-琼脂糖凝胶中含有溴化乙锭(0.5 μg/ml),显色方便。 TBE-琼脂糖凝胶提供8、20和24孔规格。 1.0%凝胶的分离范围是500-1000 bp,4%凝胶为8-1000 bp。
MOPS - 琼脂糖凝胶(1.25%)配方不含变性剂(如甲醛或乙二醛),可用于分析总RNA、体外RNA转录本和Northern印迹。 RNA电泳一般不干扰染色。但是如果怀疑RNA有明显的二级结构,则应从产品插页中选择一种方法使RNA变性。 1.25% MOPS凝胶的分离范围是0.25-10 kb。
包裝
20 个铝箔独立包裹的凝胶。
成分
预制凝胶含有 1.0% 琼脂糖的 1X TBE 缓冲液和 0.5 μg/mL 溴化乙锭。
其他說明
DNA 琼脂糖凝胶含有 1×TBE 缓冲液(0.089 MTris-硼酸盐,pH 8.3,2 mM EDTA)和 0.5 mg/mL 溴化乙锭。
RNA 琼脂糖凝胶含 1×MOPS(20 mM MOPS,5 mM 乙酸钠,1 mM EDTA 和 1 mM EGTA,pH 7.0)
RNA 琼脂糖凝胶含 1×MOPS(20 mM MOPS,5 mM 乙酸钠,1 mM EDTA 和 1 mM EGTA,pH 7.0)
品質
未检出 DNase 或 RNase 活性
外觀
凝胶尺寸: 6.0 × 9.5 cm,5.5 mm 厚
托盘尺寸: 6.8 × 10.2 cm 容器托盘;适合普通水平电泳装置
加样孔: 8 孔(纵向)、20 孔(横向)、24 孔(2 × 12 孔纵向)
托盘尺寸: 6.8 × 10.2 cm 容器托盘;适合普通水平电泳装置
加样孔: 8 孔(纵向)、20 孔(横向)、24 孔(2 × 12 孔纵向)
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Gene therapy, 23(8-9), 690-695 (2016-05-20)
A CRISPR/Cas9 gene editing strategy has been remarkable in excising segments of integrated HIV-1 DNA sequences from the genome of latently infected human cell lines and by introducing InDel mutations, suppressing HIV-1 replication in patient-derived CD4+ T-cells, ex vivo. Here
Science (New York, N.Y.), 314(5803), 1308-1311 (2006-11-25)
Clostridium novyi-NT is an anaerobic bacterium that can infect hypoxic regions within experimental tumors. Because C. novyi-NT lyses red blood cells, we hypothesized that its membrane-disrupting properties could be exploited to enhance the release of liposome-encapsulated drugs within tumors. Here
商品
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
实验方案
这些凝胶非常适合对核酸进行分离,并能生成锐利的DNA条带以及较低的背景荧光,
These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.