等級
for molecular biology
形狀
gel form
包含
0.5 μg/mL ethidium bromide
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
General description
Precast agarose gels are designed for high resolution separation of nucleic acids, producing sharp DNA bands with low background fluorescence. Precast gels are individually foil sealed in plastic trays and are supplied in a box of twenty.
Gel size: 6.0 × 9.5 cm, 5.5 mm thick
Cassette size: 6.8 × 10.2 cm container tray (fits common horizontal electrophoresis units)
Well orientation: 20-well landscape style
Precast agarose gels are designed for high resolution separation of nucleic acids, producing sharp DNA bands with low background fluorescence. Precast gels are individually foil sealed in plastic trays and are supplied in a box of twenty.
Gel size: 6.0 × 9.5 cm, 5.5 mm thick
Cassette size: 6.8 × 10.2 cm container tray (fits common horizontal electrophoresis units)
Well orientation: 20-well landscape style
應用
预制琼脂糖凝胶设计用于高分辨分离核酸,获得低背景荧光的锐利DNA和RNA条带。 预制胶用铝箔独立密封在塑料托盘中,可避免来自设备和操作的污染。 凝胶可在塑料托盘中直接开始电泳。
TBE-琼脂糖凝胶提供两种常用浓度用于DNA电泳:1%和4%。 TBE-琼脂糖凝胶中含有溴化乙锭(0.5 μg/ml),显色方便。 TBE-琼脂糖凝胶提供8、20和24孔规格。 1.0%凝胶的分离范围是500-1000 bp,4%凝胶为8-1000 bp。
MOPS - 琼脂糖凝胶(1.25%)配方不含变性剂(如甲醛或乙二醛),可用于分析总RNA、体外RNA转录本和Northern印迹。 RNA电泳一般不干扰染色。但是如果怀疑RNA有明显的二级结构,则应从产品插页中选择一种方法使RNA变性。 1.25% MOPS凝胶的分离范围是0.25-10 kb。
TBE-琼脂糖凝胶提供两种常用浓度用于DNA电泳:1%和4%。 TBE-琼脂糖凝胶中含有溴化乙锭(0.5 μg/ml),显色方便。 TBE-琼脂糖凝胶提供8、20和24孔规格。 1.0%凝胶的分离范围是500-1000 bp,4%凝胶为8-1000 bp。
MOPS - 琼脂糖凝胶(1.25%)配方不含变性剂(如甲醛或乙二醛),可用于分析总RNA、体外RNA转录本和Northern印迹。 RNA电泳一般不干扰染色。但是如果怀疑RNA有明显的二级结构,则应从产品插页中选择一种方法使RNA变性。 1.25% MOPS凝胶的分离范围是0.25-10 kb。
Suitable for separation of DNA fragments ranging from 500 – 1000 base pairs.
包裝
20 个铝箔独立包裹的凝胶。
成分
Precast gels contain 1.0% agarose in 1X TBE buffer with 0.5 μg/ml ethidium bromide.
其他說明
DNA 琼脂糖凝胶含有 1×TBE 缓冲液(0.089 MTris-硼酸盐,pH 8.3,2 mM EDTA)和 0.5 mg/mL 溴化乙锭。
RNA 琼脂糖凝胶含 1×MOPS(20 mM MOPS,5 mM 乙酸钠,1 mM EDTA 和 1 mM EGTA,pH 7.0)
RNA 琼脂糖凝胶含 1×MOPS(20 mM MOPS,5 mM 乙酸钠,1 mM EDTA 和 1 mM EGTA,pH 7.0)
品質
未检出 DNase 或 RNase 活性
外觀
凝胶尺寸: 6.0 × 9.5 cm,5.5 mm 厚
托盘尺寸: 6.8 × 10.2 cm 容器托盘;适合普通水平电泳装置
加样孔: 8 孔(纵向)、20 孔(横向)、24 孔(2 × 12 孔纵向)
托盘尺寸: 6.8 × 10.2 cm 容器托盘;适合普通水平电泳装置
加样孔: 8 孔(纵向)、20 孔(横向)、24 孔(2 × 12 孔纵向)
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
实验方案
这些凝胶非常适合对核酸进行分离,并能生成锐利的DNA条带以及较低的背景荧光,
These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.