產品線
BioReagent
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
mp
152-154 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
螢光
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
應用
- 标记细胞以进行流式细胞术
- 在淋巴细胞增殖测定中
- 确定细胞内或叶绿体中细胞内的pH值
- 标记亚马逊利什曼原虫 和大利什曼原虫
生化/生理作用
包裝
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
基于细胞的细胞增殖检测(BrdU、MTT、WST1)、细胞活力和细胞毒性实验,用于癌症、神经科学和干细胞研究应用。
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.