Merck
A9539
Sigma-Aldrich
琼脂糖
BioReagent, for molecular biology, low EEO
别名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105317
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
algae (marine)
品質等級
等級
for molecular biology
產品線
BioReagent
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤10% moisture content
EEO
0.09-0.13
轉變溫度
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
凝膠強度
≥1200 g/cm2 (1% gel)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.15%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
異物活動
DNase, RNase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
琼脂糖是从石花菜属和江篱藻属海藻中提取获得的天然多糖。它是由D-半乳糖和3,6-脱水-L-半乳糖交替单位组成的线性聚合物。
應用
琼脂糖用于:
  • 凝胶电泳,分析DNA完整性
  • 制备亲水胶体,研究凝胶结构对糖类释放的影响
  • 凝胶电泳,分析RNA完整性
  • 蛋白应用,如欧式双向免疫扩散和放射免疫扩散(RID)
生化/生理作用
琼脂糖作为胶凝剂,在分子生物学研究中广泛用于凝胶电泳法或Northern/Southern免疫印迹法分离和分析核酸。凝固时,琼脂糖高分子非共价连接形成网络,其孔径决定凝胶′的分子筛性质。琼脂糖的类型和浓度影响DNA分子穿过凝胶的迁移速率。琼脂糖的某些优良特性也令其十分适合生物学应用。它可以模拟胞外基质,是优异的组织工程生物材料。琼脂糖强大的吸水能力适合包封细胞。琼脂糖对氧气和营养物质的可控通透性适合用于细胞生长、分化和增殖。琼脂糖可用于控制/局部药物递送和再生医学,包括神经发生、血管生成、精子发生、软骨形成、骨再生、伤口愈合和人工胰腺。
特點和優勢
  • 具有生物相容性
  • 低浓度下,琼脂糖凝胶的孔径超过聚丙烯酰胺凝胶
  • 相比聚丙烯酰胺,这种凝胶质地更加均匀结实(但弹性也变低)
  • 溴化乙锭和SYBR Green背景染色弱
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Release of glucose and maltodextrin DE 2 from gellan gum gels and the impacts of gel structure
Kanyuck KM, et al.
Food Hydrocolloids, 122, 107090-107090 (2022)
Agarose-based biomaterials for tissue engineering
Zarrintaj P, et al.
Carbohydrate Polymers, 187, 66-84 (2018)
Stephen AM and Phillips GO
Food Sci. Technol., 160 (2006)
The pattern of RNA integrity and the expression of housekeeping genes are influenced by sodium hypochlorite and ascorbic acid
Begum S, et al.
American Journal of Stem Cells, 12(1), 12-12 (2023)
Lukas Kain et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 85, 225-236 (2018-06-23)
Mechanical assessment of biological materials and tissue-engineered scaffolds is increasingly focusing at lower length scale levels. Amongst other techniques, atomic force microscopy (AFM) has gained popularity as an instrument to interrogate material properties, such as the indentation modulus, at the
实验方案
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
GenElute 哺乳动物基因组 DNA 纯化方案阐述了从多种哺乳动物来源中分离纯高分子量 DNA 的方法。
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
查看所有结果