生物源
algae (red)
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤10% water
EEO
≤0.10
轉變溫度
gel point 38-43 °C (10% gel)
凝膠強度
≥2000 g/cm2
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.20%
異物活動
DNase, RNase, NICKase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特異性
适用于分离高分子量的 DNA。与常规琼脂糖相比,倒转电场电泳使得凝胶更容易处理,分离更快速,高分子量 DNA 的分离度更好。
應用
专为脉冲场凝胶电泳 (PFGE) 或传统电泳快速分离较大 DNA 片段 (10-2000kb) 而配制。脉冲场凝胶电泳法于 1984 年建立,用于处理大小超出分辨率界限且以相同速率迁移的较大 DNA 片段爬行。在凝胶周围施加了交替脉冲、正交定向的电场。每次电场方向改变,较大的 DNA 片段需要沿着新电场重新定向,否则无法继续迁移。重新定向所需时间取决于 DNA 的大小,因此 DNA 根据大小被分离。
特點和優勢
- 低电渗可以升高电压,使 DNA 迁移更快速。
- 凝胶强度更高,使得低浓度凝胶稳定性更好,从而导致 DNA 迁移更快。
- 使用了溴化乙锭染料,因此凝胶具有低背景荧光。
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Frontiers in endocrinology, 11, 180-180 (2020-05-07)
The insulin/IGF-signaling pathway is central in control of nutrient-dependent growth during development, and in adult physiology and longevity. Eight insulin-like peptides (DILP1-8) have been identified in Drosophila, and several of these are known to regulate growth, metabolism, reproduction, stress responses
BMC biology, 18(1), 180-180 (2020-12-01)
Ciliates are an ancient and diverse eukaryotic group found in various environments. A unique feature of ciliates is their nuclear dimorphism, by which two types of nuclei, the diploid germline micronucleus (MIC) and polyploidy somatic macronucleus (MAC), are present in
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production