Protokoły powlekania ECM dla Millicell®
Pokrycie membran i powierzchni z tworzyw sztucznych dodatkowymi matrycami komórkowymi (ECM) sprzyja przyłączaniu komórek i tworzeniu monowarstw. Opracowaliśmy protokoły dla czterech rodzajów ECM na wkładkach Millicell®-CM. Są one również przydatne do hodowli komórek na plastikowych tackach w eksperymentach ko-kultury.
Powłoka z kolagenu typu 1
Materiały
- Wkładki i płytki Millipore®.
- 70% etanol
- Rat Tail Collagen, Type 1, około 3 mg/ml (Millipore cat. nr kat. 08-115)
- Sterylne strzykawki i końcówki do pipet
Uwaga: Można również użyć alternatywnego źródła kolagenu (typ I) o odpowiednim stężeniu rozcieńczonego w 0,01 N HCl lub kwasie octowym.
Metoda
- Rozcieńczyć kolagen w stosunku 1:4 w 70% etanolu (1 część kolagenu i 3 części 70% etanolu) i worteksować aż do rozpuszczenia kolagenu.
- Zbierz odpowiednią liczbę wkładek lub płytek Millicell®.
- Używając sterylnej strzykawki z pipetą, dodać odpowiednią objętość mieszaniny kolagenu i etanolu do każdej studzienki.
- Delikatnie wstrząsać płytką do hodowli komórkowej, aż mieszanina kolagenu i etanolu równomiernie pokryje wnętrze wkładki.
- Wysuszyć wkładki w suszarce z przepływem laminarnym. Pozostawić uchyloną pokrywę płytki do hodowli komórkowej, aby umożliwić przepływ powietrza i zapobiec kondensacji. Uwaga: Chociaż suszenie trwa zwykle od 3 godzin do nocy, zaleca się suszenie przez noc.
- Nanieść na wkładkę Millicell® odpowiednią gęstość komórek (na przykład komórki MDCK: około 5×104 do 5×105 komórek/cm2).
Objętości dla urządzenia powlekającego Millicell®
Powłoka fibronektynowa
Materiały
- Wkładki i płytki Millicell®.
- Jałowe strzykawki i końcówki do pipet
Fibronektyna ludzka, 1 mg/ml (numer katalogowy: 08-102) po rekonstytucji.
Metoda
- Rozcieńczyć fibronektynę w stosunku 1:10 w DMEM bez surowicy (1 część fibronektyny w 9 częściach DMEM) i worteksować aż do rozpuszczenia fibronektyny.
- Zbierz odpowiednią liczbę wkładek lub płytek Millicell®.
- Używając sterylnej strzykawki z pipetą, dodaj odpowiednią objętość mieszaniny fibronektyny i DMEM do każdej studzienki.
- Delikatnie wstrząsnąć płytką do hodowli komórkowej, aż mieszanina fibronektyny/DMEM równomiernie pokryje wkłady Millicell®-CM.
- Wysuszyć wkłady na powietrzu przez noc w laminarnym okapie. Pozostawić uchyloną pokrywę płytki do hodowli komórkowej, aby umożliwić przepływ powietrza i zapobiec kondensacji. Uwaga: Chociaż suszenie trwa zwykle od 3 godzin do nocy, zaleca się suszenie przez noc
- Nasmaruj wkładkę Millicell® odpowiednią gęstością komórek (na przykład komórki MDCK: około 5×104 do 5×105 komórek/cm2).
Powłoka lamininowa
Materiały
- Wkładki i płytki Millicell®.
- Jałowe strzykawki i końcówki do pipet
Laminina, 1 mg/ml.
Metoda
- Rozcieńczyć lamininę w stosunku 1:10 w DMEM (1 część lamininy w 9 częściach DMEM) i worteksować aż do rozpuszczenia lamininy.
- Zbierz odpowiednią liczbę wkładek lub płytek Millicell®.
- Używając sterylnej strzykawki z pipetą, dodać odpowiednią objętość mieszaniny lamininy i DMEM do każdej studzienki.
- Delikatnie wstrząsać płytką do hodowli komórkowej, aż mieszanina lamininy i DMEM równomiernie pokryje wkładki Millicell®.
- Wysuszyć wkładki przez noc w komorze laminarnej. Pozostawić uchyloną pokrywę płytki do hodowli komórkowej, aby umożliwić przepływ powietrza i zapobiec kondensacji. Uwaga: Chociaż suszenie trwa zwykle od 3 godzin do nocy, zaleca się suszenie przez noc.
- Nanieś na płytkę Millicell® odpowiednią gęstość komórek (na przykład komórki MDCK: około 5×104 do 5× 105 komórek/cm2).
Powłoka Matigel
Materiały
- Wkładki i płytki Millicell®.
- Jałowe strzykawki i końcówki do pipet
Metoda
- Rozcieńczyć Matrigel zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zbierz odpowiednią liczbę wkładek lub płytek Millicell®.
- Używając sterylnej strzykawki z pipetą, dodać odpowiednią objętość mieszaniny Matrigel do każdej studzienki.
- Delikatnie wstrząsać płytką do hodowli komórkowej, aż roztwór Matrigel równomiernie pokryje wkładkę Millicell®.
- Wysuszyć wkładki przez noc w laminarnym okapie. Pozostawić uchyloną pokrywę płytki do hodowli komórkowej, aby umożliwić przepływ powietrza i zapobiec kondensacji. Uwaga: Chociaż suszenie trwa zwykle od 3 godzin do nocy, zaleca się suszenie przez noc.
- Nasiać wkładkę Millicell®-CM odpowiednią gęstością komórek (na przykład komórki MDCK: około 5×104 do 5×105 komórek/cm2).