Merck
Strona głównaMiareczkowanie i analiza Karla FischeraOznaczanie zawartości wody w glikolu polietylenowym 400 za pomocą miareczkowania Karla Fischera
Oznaczanie zawartości wody w glikolu polietylenowym 400 za pomocą miareczkowania Karla Fischera
Grupa produktów
Alkohole
Informacje ogólne dotyczące grupy produktów
Alkohole
W przypadku większości alkoholi oznaczanie wody metodą Karla Fischera nie stwarza żadnych problemów. Alkohole są łatwo rozpuszczalne w powszechnie stosowanych mediach roboczych Karla Fischera. Jedynie alkohole o bardzo długich łańcuchach wymagają dodania solubilizatorów. Nie należy oczekiwać reakcji ubocznych. Odpowiednimi metodami są zarówno miareczkowanie wolumetryczne przy użyciu odczynników jedno- lub dwuskładnikowych, jak i oznaczanie kulometryczne. Ta ostatnia metoda jest stosowana głównie w przypadku niskich stężeń wody (< 0,1%).
Informacje specjalne dotyczące próbki i metod
Glikol polietylenowy 400 jest łatwo rozpuszczalny w metanolu. Oznaczanie wody można przeprowadzić zgodnie ze standardowymi metodami.
System jednoskładnikowy do miareczkowania
Odczynniki:
Odczynnik
188005 Aquastar® - CombiTitrant 5 - Jednoskładnikowy odczynnik do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera, 1 mL = ok. 5 mg wody
lub
188002 Aquastar® - CombiTitrant 2 - Jednoskładnikowy odczynnik do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera, 1 mL = ok. 2 mg wody
Rozpuszczalnik
50 mL 188008 Aquastar® - CombiSolvent - rozpuszczalnik niezawierający metanolu do miareczkowania objętościowego Karla Fischera z odczynnikami jednoskładnikowymi
lub
50 ml 188009 Aquastar® - CombiMethanol - rozpuszczalnik do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera z odczynnikami jednoskładnikowymi, max. 0,01 % wody
Parametry miareczkowania:
Domyślne ustawienia miareczkowania, np.I(pol) = 20 - 50 µA, U(EP) = 100 - 250 mV
Kryterium zatrzymania: dryft < 20 µL/min
Rozmiar próbki:
5 - 10 mL
Procedura:
Środek miareczkujący jest najpierw umieszczany w celi i miareczkowany na sucho za pomocą titranta. Następnie dodawana jest próbka za pomocą strzykawki (dokładne określenie masy próbki poprzez zważenie strzykawki przed i po wstrzyknięciu) lub pipety wolumetrycznej i rozpoczyna się miareczkowanie.
System dwuskładnikowy do miareczkowania
Odczynniki:
Titrant
188010 Aquastar® - Titrant 5 - Titrant do miareczkowania objętościowego odczynnikami dwuskładnikowymi, 1 mL = ok. 5 mg wody
lub
188011 Aquastar® - Titrant 2 - titrant do miareczkowania wolumetrycznego z odczynnikami dwuskładnikowymi, 1 mL = ok. 2 mg wody
Rozpuszczalnik
50 mL 188015 Aquastar® - Rozpuszczalnik - Rozpuszczalnik do miareczkowania objętościowego odczynnikami dwuskładnikowymi
Parametry miareczkowania:
Domyślne ustawienia miareczkowania, np.g.I(pol) = 20 - 50 µA, U(EP) = 100 - 250 mV
Kryterium zatrzymania: dryft < 20 µL/min
Rozmiar próbki:
5 - 10 mL
Procedura:
Środek miareczkujący jest najpierw umieszczany w celi i miareczkowany na sucho za pomocą titranta. Następnie dodaje się próbkę za pomocą strzykawki (dokładne określenie masy próbki poprzez zważenie strzykawki przed i po wstrzyknięciu) lub pipety wolumetrycznej i rozpoczyna się miareczkowanie.
Kulometria z membraną
Odczynniki:
Katolit
5 mL 109255 Aquastar® - Fryta CombiCoulomat - Kulometryczny odczynnik Karla Fischera do kuwet z membraną
.Anolyte
100 mL 109255 Aquastar® - Fryta CombiCoulomat - Kulometryczny odczynnik Karla Fischera do kuwet z membraną
Parametry miareczkowania:
Domyślne ustawienia kulometru dla celi z membraną:
Dla wskazania punktu końcowego, np.I(pol) = 5 - 10 µA, U(EP) = 50 - 100 mV
Kryterium zatrzymania: dryft < 10 µg/min
Rozmiar próbki:
0.5 - 1 ml
Procedura:
Odczynnik Karla-Fischera jest umieszczany w przedziale katody i anody celi miareczkowej z membraną. Kulometr jest uruchamiany, a rozpuszczalnik jest miareczkowany na sucho. Po wstępnym miareczkowaniu i ustabilizowaniu dryftu próbka jest wstrzykiwana do celi miareczkowej za pomocą strzykawki (dokładne określenie masy próbki poprzez zważenie strzykawki przed i po wstrzyknięciu) i rozpoczyna się oznaczanie wody.
Kulometria bez membrany
Odczynniki:
Środek roboczy
100 mL 109257 Aquastar® - CombiCoulomat fritless - kulometryczny odczynnik Karla Fischera do kuwet z membraną lub bez
Parametry miareczkowania:
Domyślne ustawienia kulometru dla celi bez membrany:
Dla wskazania punktu końcowego, np.I(pol) = 5 - 10 µA, U(EP) = 50 - 100 mV
Kryterium zatrzymania: dryft < 10 µg/min
Rozmiar próbki:
0.5 - 1 ml
Procedura:
Odczynnik Karla-Fischera jest umieszczany w celi miareczkowej bez membrany. Kulometr jest uruchamiany, a rozpuszczalnik jest miareczkowany na sucho. Po wstępnym miareczkowaniu i ustabilizowaniu dryftu próbka jest wstrzykiwana do celi miareczkowej za pomocą strzykawki (dokładne określenie masy próbki poprzez zważenie strzykawki przed i po wstrzyknięciu) i rozpoczyna się oznaczanie wody.