Merck
Analiza LC/MS sprzężonych kwasów żółciowych na Ascentis® Express C18
Analiza LC/MS sprzężonych kwasów żółciowych na Ascentis® Express C18 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Taurocholic acid sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Sodium glycochenodeoxycholate
Sodium taurochenodeoxycholate
Sodium taurodeoxycholate hydrate
≥95% (HPLC)
Glycocholic acid hydrate
synthetic, ≥97% (HPLC)
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Ammonium acetate
LiChropur, eluent additive for LC-MS
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4 with acetic acid; [B] acetonitrile
gradient
25 to 40% B in 10 min
flow rate
1.0 mL/min (postcolumn split to MS)
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(-), SIR
injection
5 μL
sample
10 mg/L each in mobile phase A