Przejdź do
G0759
Sodium glycochenodeoxycholate
Synonim(y):
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid N-(carboxymethyl)amide sodium salt, Glycochenodeoxycholic acid sodium salt, N-(3α,7α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 990,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H42NNaO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.61
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3847290
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
form
powder
mol wt
471.61 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
functional group
sulfonic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
AAYACJGHNRIFCT-YRJJIGPTSA-M
General description
Glycochenodeoxycholate (GCDC) is a toxic hydrophobic bile salt.
Application
Sodium glycochenodeoxycholate has been used in a study to assess the repair of DNA damage induced by bile salts. It has also been used in a study to investigate enterotoxin production by Clostridium perfringens type A in the presence of human bile salts.
Sodium glycochenodeoxycholate has been used as an additive in de Man, Rogosa and Sharpe (MRS) agar for bile acid deconjugation to determine the capacity of the strains to deconjugate specific bile acids.
Biochem/physiol Actions
Glycochenodeoxycholate (GCDC) can induce hepatocyte apoptosis that is partially mediated by Fas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50534D6750C9377
description
-
description
≥97.0% (TLC)
description
≥97% (titration)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein quantification: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mol wt
471.61 g/mol
mol wt
471.61 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
mol wt
392.57 g/mol
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium glycochenodeoxycholate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. はじめまして、こちらの商品を購入したものです。 パウダー状で、郵送されると思います。液体に溶かして細胞などに添加することを考えております。 溶媒を加え、保存するのに、適した溶媒の種類、保存条件、消費期限などございましたら、ご教授いただければ幸いです。
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in cell culture. However, several articles listed in the Peer Reviewed Papers indicate usage in cell culture applications. This material is a hydrophobic compound, soluble in water at 50 mg/ml, as listed on the lot specific Certificate of Analysis. Stock solution may then be diluted in buffer or medium. Solutions should be filter sterilized prior to adding to cultures. The solution stability has not been determined. Several external sources state that a solution of Sodium glycochenodeoxycholate can be stored for 6 months at -80°C and 1 month at 20°C. This information has not been validated. This product does not have an expiration date, but has an assigned retest date. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis.