Merck
Analiza HPLC paklitakselu i związków pokrewnych na aparacie Ascentis® Express F5
Analiza HPLC paklitakselu i związków pokrewnych na aparacie Ascentis® Express F5 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Baccatin III
≥95% (HPLC)
Paclitaxel
from Taxus yannanensis, powder
Cephalomannine
≥97% (HPLC), solid
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50631-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate
1.5 mL/min
pressure
2727 psi (188 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 227 nm
injection
5 μL
sample
taxols 25 μg/mL in 70:15:15, water:methanol:acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Opracowano wydajną metodę odwróconej fazy HPLC do analizy HPLC paklitakselu (Taxolu) i związków pokrewnych przy użyciu kolumny Ascentis® Express F5 5μm Fused Core HPLC. Paklitaksel jest naturalnym produktem o działaniu przeciwnowotworowym. TAXOL (paklitaksel) jest otrzymywany w procesie półsyntetycznym z Taxus baccata.
Opracowana metoda może być łatwo stosowana do rutynowej kontroli jakości paklitakselu luzem i w postaci pozajelitowej w krótkim czasie analizy. Metoda ta oferuje korzyści w postaci wyższej wydajności, zmniejszonego przeciwciśnienia i krótszego czasu pracy w porównaniu z tradycyjnymi metodami stosowanymi w kolumnach o całkowicie porowatych cząstkach 5 μm.