Przejdź do
T1912
Paclitaxel
From Taxus yannanensis, Apoptosis inducer, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H51NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
853.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1420457
Form:
powder
Quality level:
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Paclitaxel, from Taxus yannanensis, powder
biological source
Taxus yannanensis
Quality Level
form
powder
color
white
mp
213 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), acetonitrile: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble (undergoes transesterification)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
General description
Chemical structure: taxoide
Application
Paclitaxel has been used to study PREP2-tubulin interactions using coimmunoprecipitation assays on NIH3T3 cell extracts[1]. This drug has also been used to stabilize tubulin obtained from pig brain[2].
Biochem/physiol Actions
Paclitaxel is a potent anti-neoplastic and anti-mitotic taxane drug, which binds to the N-terminus of β-tubulin and and stabilizes microtubules arresting the cell cycle at the G2/M phase.
Paclitaxel is a potent anti-neoplastic and anti-mitotic taxane drug, which binds to the N-terminus of β-tubulin and and stabilizes microtubules arresting the cell cycle at the G2/M phase. The microtubule damage induces apoptosis through a JNK-dependent pathway followed by a JNK-independent pathway, perhaps related to the activation of protein kinase A (PKA) or of Raf-1 kinase, resulting in phosphorylation of Bcl-2. A major metabolite via CYP2CB is 6α-hydroxypaclitaxel (6α-OHP).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Paclitaxel is soluble in DMSO at 50 mg/ml and can be stored frozen for several months. It is also soluble in methanol (undergoes transesterification), acetonitrile and ethanol. Paclitaxel is rapidly destroyed in weakly alkaline, methanolic solutions and in strongly acidic methanolic solutions (1:1 of methanol:concentrated HCl). It is also soluble in a mixture of 50% Cremophor EL and 50% anhydrous ethanol.
Disclaimer
Paclitaxel undergoes transesterification in methanol and hydrolyzes in aqueous solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7402580556580555
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), ethanol: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble (undergoes transesterification)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
white
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Powiązane treści
Akane Furuta et al.
The Journal of biological chemistry, 284(9), 5927-5935 (2009-01-07)
Outer arm dynein (OAD) of cilia and flagella contains two or three distinct heavy chains, each having a motor function. To elucidate their functional difference, we compared the in vitro motile properties of Chlamydomonas wild-type OAD containing the alpha, beta
Makoto Iimori et al.
Nature communications, 7, 11117-11117 (2016-04-01)
Temporal regulation of microtubule dynamics is essential for proper progression of mitosis and control of microtubule plus-end tracking proteins by phosphorylation is an essential component of this regulation. Here we show that Aurora B and CDK1 phosphorylate microtubule end-binding protein
Yoo-Joung Ko et al.
The Lancet. Oncology, 14(8), 769-776 (2013-05-28)
No standard treatment exists for patients with platinum-refractory urothelial cancer. Taxanes and vinflunine are commonly used, but response is less than 20% with no survival benefit. In this phase 2 study, we assessed efficacy and tolerability of nanoparticle albumin-bound (nab)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T1912-1MG04061837338397
T1912-25MG04061837338403
T1912-5MG04061837338410