Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Kluczowe dokumenty
50631-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC z rdzeniem i powłoką (SPP) Fused Core PFP
Wybierz wielkość
4110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4110,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oznaczanie lumacaftoru metodą chromatografii cieczowej w obecności ivacaftoru i identyfikacja pięciu nowych produktów degradacji przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z pułapką jonową i spektrometrią mas czasu przelotu: W badaniu zastosowano kolumnę HPLC 2445 Express F5, 5 µm do oznaczania lumacaftoru i produktów jego degradacji w obecności ivacaftoru. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z pułapką jonową i spektrometrią masową czasu przelotu zapewniło wysoką czułość i rozdzielczość, pokazując skuteczność kolumny w złożonych matrycach próbek (Özcan et al., 2023).
- Metody LC-MS/MS i LC-DAD wskazujące na stabilność do dokładnego oznaczania tasimelteonu i wysokorozdzielczej identyfikacji spektrometrycznej nowego produktu degradacji...: Badania te podkreślają zastosowanie kolumny HPLC 2445 Express F5, 5 µm w opracowywaniu metod oznaczania stabilności dla tasimelteonu. Wydajność kolumny zarówno w metodach LC-MS/MS, jak i LC-DAD zapewniła dokładną i niezawodną identyfikację produktów degradacji (Özcan et al., 2020).
- Najnowsze trendy w ultraszybkiej HPLC: nowa generacja powierzchniowo porowatych kolumn krzemionkowych..: W tym przeglądzie omówiono postępy w technologii HPLC, w tym kolumnę HPLC 2445 Express F5, 5 µm. Artykuł podkreśla możliwości kolumny w zakresie ultraszybkich separacji, zapewniając zwiększoną wydajność i rozdzielczość w różnych zastosowaniach analitycznych (Ali et al., 2012).
Informacje prawne
Zastosowanie
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLC-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?