Merck
V900920
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
Vetec, reagent grade, ≥99%
Synonim(y):
Aldehydo-L-arabinoza
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Beilstein:
1723085
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
≥99%
mp
160-163 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Klucz InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Zastosowanie
  • Gatunki Halopseudomonas: Hodowla i molekularne narzędzia genetyczne..: Badanie to opisuje zastosowanie L-(+)-Arabinozy w hodowli gatunków Halopseudomonas, podkreślając jej rolę w biotechnologii mikrobiologicznej i rozwoju narzędzi genetycznych (Kruse et al., 2024).
  • easyPACId, a Simple Method for Induced Production, Isolation, Identification, and Testing of Natural Products from Proteobacteria: Omawia metodologię, która obejmuje wykorzystanie L-(+)-Arabinozy do indukowania produkcji produktów naturalnych u Proteobacteria, wykazując jej wartość w badaniach nad mikrobiologicznymi produktami naturalnymi (Bode et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
L-Arabinose is the naturally occurring isomer and is a constituent of plant polysaccharides. Most bacteria contain an inducible arabinose operon that codes for a series of enzymes and transporters that allows L-arabinose to be used as the sole carbon source in microbial culture.
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naeem Anwar et al.
PloS one, 9(8), e106095-e106095 (2014-08-26)
In Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium), biofilm-formation is controlled by the cytoplasmic intracellular small-molecular second messenger cyclic 3', 5'-di- guanosine monophosphate (c-di-GMP) through the activities of GGDEF and EAL domain proteins. Here we describe that deleting either dsbA or
Jiaorong Tan et al.
Journal of diabetes research, 2019, 5483946-5483946 (2019-06-22)
This study is aimed at evaluating the effects, functions, and mechanism of HNF1α on hepatic glycolipid metabolism. In this study, free fatty acid- (FFA-) induced steatosis of hepatocyte liver cell LO2 was used as an in vitro model. The methods
Wei Sun et al.
Infection and immunity, 82(10), 4390-4404 (2014-08-13)
Here, we constructed a Yersinia pseudotuberculosis mutant strain with arabinose-dependent regulated and delayed shutoff of crp expression (araC P(BAD) crp) and replacement of the msbB gene with the Escherichia coli msbB gene to attenuate it. Then, we inserted the asd
Hua Tian et al.
International journal of biological macromolecules, 79, 577-582 (2015-06-01)
Two polysaccharides (ULP1 and ULP2) were isolated through ultrasonic-assisted extraction from green seaweed Ulva lactuca L. which was collected from the South China Sea. The highest yield of 17.57% was obtained under the conditions of 2% NaOH, 90 °C, material/water
Nicole Acosta et al.
Journal of bacteriology, 197(2), 262-276 (2014-11-05)
The Cpx pathway, a two-component system that employs the sensor histidine kinase CpxA and the response regulator CpxR, regulates crucial envelope stress responses across bacterial species and affects antibiotic resistance. To characterize the CpxR regulon in Vibrio cholerae, the transcriptional