Kluczowe dokumenty
V900610
Isonicotinamide
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Pyridine-4-carboxylic acid amide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
mp
155-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Klucz InChI
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)