Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2960,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
nicotinamide
form
powder
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
mp
155-157 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ReagentPlus®, 99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 100 mg | packaging - | packaging pkg of 100 mg | packaging pkg of 100 mg |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?