Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 847,00 zł |
Informacje o tej pozycji
847,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
218 °C/2 mmHg (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O=C1C=CC=C2C3CNCC(C3)CN12
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1
InChI key
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ≥99.0% (HPLC), ≥99% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥99% |
| grade primary reference standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line - | product line - |
| bp 218 °C/2 mmHg (lit.) | bp 218 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytisine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?