Przejdź do
901592
Sulfur dioxide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
676,50 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SO2
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.22
Concentration:
0.5 M in THF
Form:
liquid
676,50 zł
Cena katalogowa902,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
0.5 M in THF
density
0.8935 g/mL
SMILES string
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable reagent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Sulfur dioxide solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Pentavalent arsenic to trivalent arsenic in the presence of sulfuric acid.
  • Graphene oxide to graphene in the presence of water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
926744926779926752
description
0.5 M in THF
description
1.0 M in toluene
description
2.0 M in acetonitrile
description
1.0 M in dichloromethane
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in toluene
concentration
2.0 M in acetonitrile
concentration
1.0 M in dichloromethane
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.8935 g/mL
density
0.888 g/mL
density
0.84113
density
1.307 g/mL
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
0.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17.5 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)