Przejdź do
F0189000
Flumequine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
60 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12FNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
490724
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
flumequine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
InChI key
DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Flumequine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45735C0684750C0684000
Flumequine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0189000
Flumequine
Flumequine VETRANAL®, analytical standard
Supelco
45735
Flumequine
vibrant-m
C0684000
Cefixime
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
flumequine
API family
-
API family
cefoperazone
API family
cefixime
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flumequine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)