Kluczowe dokumenty
V900125
Sodium salicylate
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?