Kluczowe dokumenty
V900107
Gallic acid monohydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
mp
252 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
Klucz InChI
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)