Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 816,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
816,00 zł
Nazwa produktu
Gallic acid monohydrate, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
impurities
7-12% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
252 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
InChI key
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.0% | assay 97.5-102.5% (titration) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 252 °C (dec.) (lit.) | mp 252 °C (dec.) (lit.) | mp 251 °C (dec.) (lit.) | mp 251 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| impurities 7-12% water (Karl Fischer) | impurities ≤0.01% insolubles | impurities - | impurities - |
| ign. residue ≤0.1% (as SO4) | ign. residue ≤0.005% | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gallic acid monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 27645-500G-R | 04061826185537 |
| 27645-250G-R | 04061826185520 |