Merck
V800302
Sigma-Aldrich
Phenol Red sodium salt
powder
Synonim(y):
Phenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
Beilstein:
6260026
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
Vetec
Formularz
powder
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Suitable for use as a pH indicator.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)