Merck
V800199
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
LR, ≥99%
Synonim(y):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
Beilstein:
2018
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
LR
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99%
Formularz
crystalline powder
temp. samozapłonu
770 °F
pH
8.5-9.5 (10% in water)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Klucz InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ann Pontén et al.
Contact dermatitis, 68(1), 50-53 (2012-10-06)
The currently used patch test concentration for formaldehyde is 1.0% (wt/vol) in water. However, clinical experience and previous studies suggest that 1.0% might be insufficient for detecting an optimized number of clinically relevant cases of contact allergy to formaldehyde. To
Jianguo Hu et al.
Talanta, 93, 345-349 (2012-04-10)
A green, one-step method for synthesis of graphene-Au nanoparticles (graphene-AuNPs) was introduced in this article, using an environmentally benign hexamethylenetetramine (HMTA) as reducing and stabilizing agent. HMTA slowly was hydrolyzed to generate aldehyde ammonia to reduce graphene oxides (GO) and
Hong Yu et al.
Nanoscale, 6(18), 10556-10561 (2014-08-15)
Ternary metal oxides have been receiving wide attention in electrochemical energy storage due to their rich redox reactions and tuneable conductivity. We present a simple solution-based method to prepare a 3D interconnected porous network of ternary metal oxide (CoMoO₄ and
Vincent Consonni et al.
ACS nano, 8(5), 4761-4770 (2014-04-12)
Controlling the polarity of ZnO nanowires in addition to the uniformity of their structural morphology in terms of position, vertical alignment, length, diameter, and period is still a technological and fundamental challenge for real-world device integration. In order to tackle
Andreas Lemmerer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(13), 1883-1885 (2011-12-03)
The tetrahedral arrangement of hydrogen bonding donor and acceptor groups is used to rationalise the design of a diamondoid network; however, a single proton transfer renders the four sites inequivalent, and results in two polymorphs of the title molecular salt