Przejdź do
15614
Hexamethylenetetramine
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonim(y):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-905-8
Beilstein/REAXYS Number:
2018
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 15614, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99-100.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
autoignition temp.
770 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
impurities
acidic and alkalic reac. substances, complies, residual solvents, in accordance, ≤0.002% heavy metals (as Pb), ≤0.005% free formaldehyde
loss
≤2% loss on drying
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-97-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)