Kluczowe dokumenty
V800189
Formaldehyde solution
AR, contains 5-8% methanol as stabilizer, 37-41 % (w/v)
Synonim(y):
Formalin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
Poziom jakości
gęstość pary
1.03 (vs air)
ciśnienie pary
52 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
37.0-41.0% (acidimetric)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
572 °F
zawiera
5-8% methanol as stabilizer
stężenie
37-41 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
ciąg SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)